Learn More
Perfluorooctyl iodure, TRC
Code produit 30138367
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
10 g
Conditionnement:
10g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30138367 10 g 10g
30133630 5 g 5g
30003266 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30138367 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCP28650510G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 507-63-1
Formule moléculaire C8 F17 I
Poids moléculaire (g/mol) 545.9629
Synonyme 1-Iodoperfluorooctane
Nom IUPAC 1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8-heptadécafluoro-8-iodooctane
SMILES FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)I
Spécification
Nom chimique ou matériau Perfluorooctyl Iodide
Notes de qualité de la pureté GC
Quantité 10 g
Formule InChI InChI=1S/C8F17I/c9-1(10,3(13,14)5(17,18)7(21,22)23)2(11,12)4(15,16)6(19,20)8(24,25)26
Poids de la formule 545.8773
Pourcentage de pureté >95%