Learn More
Perfluorooctylethyl Methacrylate, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Perfluorooctylethyl Methacrylate |
| Notes de qualité de la pureté | GC |
| Quantité | 5 g |
| Formule InChI | InChI=1S/C14H9F17O2/c1-5(2)6(32)33-4-3-7(15,16)8(17,18)9(19,20)10(21,22)11(23,24)12(25,26)13(27,28)14(29,30)31/h1,3-4H2,2H3 |
| Poids de la formule | 532.0331 |
| Pourcentage de pureté | >95% |