Learn More
Acide perfluoropentanoïque 13C5 50 μg/mL dans un mélange méthanol/eau, Dr. Ehrenstorfer
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Perfluoropentanoic acid 13C5 |
| CAS | 2283397-79-3 |
| Solvant ou matrice | Methanol/Water |
| Formule moléculaire | 13C5 H F9 O2 |
| Quantité | 1 mL |
| Synonyme | 13C5-PFPeA, Perfluoropentanoic Acid 13C5, Perfluoropentanoic Acid 13C5, Perfluoro-n-[13C5 ]pentanoic acid, M5PFPeA, Pentanoic-1,2,3,4,5-13C5 acid, 2,2,3,3,4,4,5,5,5-nonafluoro- (ACI) |
| Formule InChI | InChI=1S/C5HF9O2/c6-2(7,1(15)16)3(8,9)4(10,11)5(12,13)14/h(H,15,16)/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1 |
| SMILES | O[13C](=O)[13C](F)(F)[13C](F)(F)[13C](F)(F)[13C](F)(F)F |
| Nom IUPAC | acide 2,2,3,3,4,4,5,5,5-nonafluoro(1,2,3,4,5-13C5)pentanoïne |
| Poids moléculaire (g/mol) | 269.0091 |
| Afficher plus |