Learn More
Acide perfluoropentanoïque, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11467164
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11467164 25 g 25g
11457164 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11467164 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B21567.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
It is used in the analysis of perfluorooctanesulfonate and related fluorochemicals in water and biological tissue samples by liquid chromatography-ion trap mass spectrometry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il est utilisé dans lʼanalyse du perfluorooctanesulfonate et des fluorochimiques connexes dans des échantillons dʼeau et de tissus biologiques par chromatographie liquide - spectrométrie de masse par trappe dʼions.
Solubilité
Partiellement solubles dans l’eau.
Remarques
Conserver à l’écart des agents oxydants et des bases. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2706-90-3
Formule moléculaire C5HF9O2
Poids moléculaire (g/mol) 264.05
Numéro MDL MFCD00040211
Clé InChI CXZGQIAOTKWCDB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme perfluoropentanoic acid, perfluorovaleric acid, nonafluoropentanoic acid, nonafluorovaleric acid, pentanoic acid, nonafluoro, nonafluoro-1-pentanoic acid, valeric acid, nonafluoro, n-perfluoropentanoic acid, perfluoro-n-pentanoic acid, 2,2,3,3,4,4,5,5,5-nonafluoro-pentanoic acid
CID PubChem 75921
ChEBI CHEBI:83491
Nom IUPAC Acide 2,2,3,3,4,4,5,5,5-nonafluoropentanoïque
SMILES OC(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau Perfluoropentanoic acid
Densité 1.713
Point d’ébullition 140°C
Indice de réfraction 1.294
Quantité 25 g
Numéro UN UN3265
Beilstein 1800087
Informations sur la solubilité Partly soluble in water.
Poids de la formule 264.06
Pourcentage de pureté 97%