Learn More
Perfluorophénol, TRC
Code produit 30411571
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30411571 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30411571 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCP2865505G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Pentafluorophenol
CAS 771-61-9
Formule moléculaire C6 H F5 O
Quantité 5 g
Synonyme Phenol','pentafluoro- (6CI,7CI,8CI,9CI), 2,3,4,5,6-Pentafluorophenol, Hydroxypentafluorobenzene, NSC 21627, Pentafluorohydroxybenzene, Pentafluorophenol, Perfluorophenol
Formule InChI InChI=1S/C6HF5O/c7-1-2(8)4(10)6(12)5(11)3(1)9/h12H
SMILES Oc1c(F)c(F)c(F)c(F)c1F
Nom IUPAC 2,3,4,5,6-pentafluorophénol
Poids moléculaire (g/mol) 184.06
Poids de la formule 183.9948