Learn More
Perfluorophenyl acetate, 98%, BLD Pharm™
Code produit 30804057
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
250 mg
1 g
5 g
25 g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30804057 25 g
30803574 5 g
30803972 1 g
30787493 100 mg
30793992 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 30804057 Fournisseur BLD Pharm Code fournisseur BD14703425g
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau Perfluorophenyl acetate
CAS 19220-93-0
Formule moléculaire C8H3F5O2
Numéro MDL MFCD00015552
Quantité 25 g
SMILES CC(OC1=C(F)C(F)=C(F)C(F)=C1F)=O
Poids moléculaire (g/mol) 226.10
Pourcentage de pureté 98%