Learn More
Perfluorophenyl acrylate, 98%, BLD Pharm™
Code produit 31428169
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
25 g
100 g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
31428169 250 mg
31421544 100 g
31424691 5 g
31418507 25 g
31420562 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 31428169 Fournisseur BLD Pharm Code fournisseur BD147035250mg
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Stabilized with 500ppm MEHQ
Spécification
Nom chimique ou matériau Perfluorophenyl acrylate
CAS 71195-85-2
Formule moléculaire C9H3F5O2
Numéro MDL MFCD00042330
Quantité 250 mg
SMILES C=CC(OC1=C(F)C(F)=C(F)C(F)=C1F)=O
Poids moléculaire (g/mol) 238.11
Pourcentage de pureté 98%