Learn More
Acide perfluorotétradécanoïque 13C2 (1,2-13C2) 50 μg/mL dans un mélange méthanol/eau, Dr. Ehrenstorfer
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Perfluorotetradecanoic Acid 13C2 (1,2-13C2) |
| CAS | 2708218-82-8 |
| Solvant ou matrice | Methanol/Water |
| Formule moléculaire | 13C2 C12 H F27 O2 |
| Quantité | 1 mL |
| Synonyme | 13C2-PFTeDA |
| Formule InChI | InChI=1S/C14HF27O2/c15-2(16,1(42)43)3(17,18)4(19,20)5(21,22)6(23,24)7(25,26)8(27,28)9(29,30)10(31,32)11(33,34)12(35,36)13(37,38)14(39,40)41/h(H,42,43)/i1+1,2+1 |
| SMILES | O[13C](=O)[13C](F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F |
| Nom IUPAC | Ácido 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,13,13,14,14,14-heptacosafluoro(1,2-^{13}C_{2})tetradecanoico |
| Poids moléculaire (g/mol) | 716.1 |
| Afficher plus |