Learn More
Perfluorotri-n-butylamine, tech. 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11498597
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11498597 25 g 25g
11488597 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe I du règlement UE n ° 517/2014 sur le gaz à effet de serre fluorés, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 11498597 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A19712.14
 Article restreint
Expédition estimée: 24-11-2026
Ajouter au panier
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe I du règlement UE n ° 517/2014 sur le gaz à effet de serre fluorés, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Perfluorotri-n-butylamine is used in electronic applications viz. liquid burn-in, testing and vapor phase soldering processes. It acts as an indicator fluid to check the leakage and heat transfer fluid for thermal shock testing. It is an active component in fluosol, which is a substitute for artificial blood and fluorinert coolant liquids. Further, it is used as solvent for computer disc drive lubrication. In addition to this, it is used as a calibration chemical in gas chromatography.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La perfluorotri-n-butylamine est utilisée dans les applications électroniques, à savoir les procédés de combustion de liquide, de test et de soudage en phase vapeur. Elle agit comme un liquide indicateur pour vérifier les fuites et le liquide de transfert de chaleur pour les tests de choc thermique. Il s’agit d’un composant actif dans le fluosol, qui remplace le sang artificiel et les liquides de refroidissement fluorescents. De plus, elle est utilisée comme solvant pour lubrifier l’entraînement des disques d’ordinateur. Elle est aussi utilisée comme produit chimique d’étalonnage dans la chromatographie en phase gazeuse.
Solubilité
Miscible au chloroforme, la cyclohexane, l’éther éthylique, l’acétate d’éthyle, l’heptane, le tétrachlorure de carbone et l’éther de pétrole. Non miscible à l’eau, le méthanol, le toluène, l’alcool isopropylique, le benzène et l’acétone.
Remarques
Stocker dans un endroit frais. Incompatible avec les métaux en poudre et les métaux alcalins.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 311-89-7
Formule moléculaire C12F27N
Poids moléculaire (g/mol) 671.096
Numéro MDL MFCD00000436
Clé InChI RVZRBWKZFJCCIB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme perfluorotributylamine, tris perfluorobutyl amine, tri perfluorobutyl amine, tris nonafluorobutyl amine, heptacosafluorotributylamine, fluorinert, fluosol 43, perfluorotri-n-butylamine, fluorocarbon fc 43, tri nonafluorobutyl amine
CID PubChem 9397
ChEBI CHEBI:38854
Nom IUPAC 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluoro-N,N-bis(1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutyl)butan-1-amine
SMILES C(C(C(F)(F)F)(F)F)(C(N(C(C(C(C(F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)C(C(C(C(F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau Perfluorotri-n-butylamine
Point de fusion -52°C
Densité 1.88
Point d’ébullition 177°C to 180°C
Indice de réfraction 1.289
Quantité 25 g
Beilstein 1813883
Informations sur la solubilité Miscible with chloroform,cyclohexane,ethyl ether,ethyl acetate,heptane,carbon tetrachloride and petroleum ether. Immiscible with water,methanol,toluene,isopropyl alcohol,benzene and acetone.
Poids de la formule 671.1
Pourcentage de pureté 90%
Qualité Technique