Learn More
Perfluorotributylamine (> 80%), TRC
Code produit 30410721
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
Conditionnement:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30410721 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 30410721 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCP28671025G
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Perfluorotributylamine
CAS 311-89-7
Formule moléculaire C12 F27 N
Quantité 25 g
Synonyme Perfluorotributylamine, 1-Butanamine','1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluoro-N,N-bis(1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutyl)-, 1-Butanamine','1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluoro-N,N-bis(nonafluorobutyl)- (9CI), Tributylamine','heptacosafluoro- (6CI,7CI,8CI), 1,1,2,2,3,3,4,4,4-Nonafluoro-N,N-bis(1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutyl)-1-butanamine, Afluid E 18, CT-solv 180, EFL 174S, Eftop EF-L 174, FC 43, FC 47, Flourinert FC 40, Fluorinert 43, Fluorinert FC 43, Fluorocarbon FC 43, Fluosol FC 43, Heptacosafluorotributylamine, Mediflor FC 43, Medifluor FC 47, NSC 3501, Oxyferol, PFTBA, Perfluorotri-n-butylamine, Perfluorotributylamine, Tri (n-butyl perfluoro), Tri(perfluorobutyl)amine, Tris(nonafluorobutyl)amine, Tris(perfluorobutyl)amine
Formule InChI InChI=1S/C12F27N/c13-1(14,7(25,26)27)4(19,20)10(34,35)40(11(36,37)5(21,22)2(15,16)8(28,29)30)12(38,39)6(23,24)3(17,18)9(31,32)33
SMILES FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)N(C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
Nom IUPAC 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluoro-N,N-bis(1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutyl)butan-1-amine
Poids moléculaire (g/mol) 671.09
Poids de la formule 670.96