Learn More
Perfluorotripentylamine, tech. 85 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Perfluorotripentylamine |
| Densité | 1.94 |
| Point d’ébullition | 210°C to 220°C |
| Quantité | 100 g |
| Poids de la formule | 821.12 |
| Pourcentage de pureté | 85% |
| Qualité | Technique |