Learn More
Acide perfluoroundécanoïque, TRC
Code produit 30136354
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30136354 5 g 5g
30135056 25 g 25g
18040250 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XVII du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit 30136354 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCP2864955G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XVII du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2058-94-8
Formule moléculaire C11 H F21 O2
Poids moléculaire (g/mol) 564.09
Synonyme Undecanoic acid, heneicosafluoro- (6CI,8CI,9CI), 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,11-Heneicosafluoroundecanoic acid, 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-Heneicosafluoroundecanoic acid, Heneicosafluoroundecanoic acid, PFUnA, PFUnDA
Nom IUPAC 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,11-acide hénico-fluoroundécanoïque
SMILES OC(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau Perfluoroundecanoic acid
Quantité 5 g
Formule InChI InChI=1S/C11HF21O2/c12-2(13,1(33)34)3(14,15)4(16,17)5(18,19)6(20,21)7(22,23)8(24,25)9(26,27)10(28,29)11(30,31)32/h(H,33,34)
Poids de la formule 563.9641