Learn More
Honeywell™ Protection faciale Nova Perforama
Description
- Protection contre les éclaboussures, les particules volantes
- Peut être apposée sur un casque de sécurité
- Permet l’utilisation d’un casque antibruit
- Léger avec une couronne transparente et une protection du menton et du cou
- Casque avec suspension à cliquet
Specifications
Specifications
| Teinte de la lentille | Transparent |
| Type de produit | Écran facial |
| À utiliser avec (application) | Protection contre les éclaboussures et les particules volantes |
| Lens Material | Polycarbonate |