Learn More
Invitrogen™ Kit ELISA pour perforine humaine
Description
Le kit ELISA humain de perforine quantifie la perforine Hu dans le sérum, le plasma ou le milieu de culture cellulaire humain. Le dosage reconnaîtra exclusivement la perforine humaine naturelle et recombinante.
Principe de la méthode
L’ELISA sandwich en phase solide à la perforine humaine (essai immuno-enzymatique) est conçu pour mesurer la quantité de la liaison de la cible entre une paire d’anticorps appariés. Un anticorps spécifique à la cible a été prérevêtu dans les puits de la microplaque fournie. Les échantillons, étalons ou témoins sont ensuite ajoutés à ces puits et se lient à l’anticorps immobilisé (capture). Le sandwich est formé par l’ajout du second anticorps (détecteur), se liant à la cible sur un épitope différent de l’anticorps de capture. Une enzyme conjuguée a été incorporée dans le dosage. Après les étapes d’incubation et de lavage pour éliminer la microplaque des substances non liées, une solution de substrat réagit avec le complexe enzyme-anticorps-cible pour produire un signal mesurable. L’intensité de ce produit coloré est directement proportionnelle à la concentration de TP (p) présente dans l’échantillon d’origine.
Validation rigoureuse
Chaque lot fabriqué de ce kit ELISA est testé en fonction de sa qualité pour des critères tels que la sensibilité, la spécificité, la précision et la cohérence de lot à lot. Consultez le manuel du produit pour plus d’informations concernant la validation.
Spécification
Spécification
| Numéro d’adhésion | P14222 |
| Plage de dosage | 28,1–1800 pg/ml |
| Sensibilité du dosage | 11,8 pg/ml |
| Conjugué | Biotine |
| Type de produit | Kit ELISA |
| Type d’échantillon | Lysats cellulaires, Sérum, Serum |
| Espèces cibles | Humaine |
| À utiliser avec (équipement) | Lecteur de microplaques colorimétriques |
| Identification génétique (Entrez) | 5551 |
| Symbole de gène(s) | PRF1 |
| Afficher plus |