Learn More
BRAND™ Perform™ Concentré classique Mucasol
Code produit 17991302 Tous les produits Brand Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
2 l
5 l
Conditionnement:
2L
5L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Conditionnement
17991302 2 l 2L
17971302 5 l 5L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 17991302 Fournisseur BRAND™ Code fournisseur 44103
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    111.31€
    95.67€ / 2L
    Économisez 15.64€
    14% de réduction
 Article restreint
En stock
Concentrat liquide, alcalin haute performance pour bains à immersion et à ultrasons.
  • Concentrat liquide, alcalin haute performance pour bains à immersion et à ultrasons.
  • Nettoyant universel pour le matériel et les instruments de laboratoire en verre, porcelaine, plastique, caoutchouc et métal.
  • Les articles sont nettoyés en 10 à 30 minutes environ, sans aide mécanique. Perform™ Le concentré classique Mucasol remplace l'acide chromosulfurique, est exempt de chlore et d'alcalis caustiques, est non toxique, non agressif et biodégradable.
  • L’exposition prolongée des surfaces en zinc et en aluminium non anodisé doit être évitée.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Color-coded Non
Forme Liquide concentré
Scent Original(e)
Stérilité Non stériles
Aspect Jaune clair
Autoclavable Non autoclavable
Couleur Jaune translucide
Jetable Usage limité
Filtré À filtre
Inflammable Sexe
Dimensions 2 l
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Perform Concentrate Mucasol Liquid Detergent
Signal Word
  • Dangers
Hazard Category
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Hazard Statement
  • H290-Peut être corrosif pour les métaux.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Precautionary Statement
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: tripotassium orthophosphate