Learn More
Liebherr™ Congélateur de laboratoire à plan de travail performant, congélateur de laboratoire à refroidissement statique
Code produit 31932488 Tous les produits Liebherr Appliances Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
77 L
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
31932488 77 L 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 31932488 Fournisseur Liebherr™ Code fournisseur SFCSE 801
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1000.00€
    930.78€ / 1 pièces
    Économisez 69.22€
    6% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 15-12-2026
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Stockage sécurisé, précis et ultra économe en énergie, le Liebherr™ congélateur de laboratoire est conçu pour des applications en laboratoire.
  • Dimensions (H x Wide x D) 68 x 55 x 61 cm
  • Poids net 32,7 kg, poids brut 34,9 kg, émission thermique 75 kJ/h
  • Offre un espace suffisant pour un placement flexible
  • Réglage de température de -12 °C à -28 °C - ajustable selon diverses exigences de stockage, ±stabilité de température à 5 °C testée à EN60068-3
  • Consommation d’énergie 91 kWh/a - coûts d’exploitation faibles, aide à atteindre les objectifs de durabilité
  • SmartFrost - rend la dégivration moins fréquente
  • Deux étagères - permettre un rangement transparent
  • Niveau de bruit de 39 dB - assure un fonctionnement silencieux en laboratoire
  • Serrure mécanique de porte - empêche l’accès non autorisé
  • Connectivité rétro-fitable - permet l’intégration avec des systèmes de surveillance numérique
  • Réfrigérant naturel R600a - écologique et économe en énergie
  • Systèmes d’alarme complets - alerte immédiate en cas de dysfonctionnement préserve la qualité de l’échantillon
  • Accès pour capteurs externes - installation facile pour un contrôle de température supplémentaire
  • Peut être équipé en option d’une interface WiFi/LAN
  • Option de garantie prolongée de 5 ans disponible dans certains pays
Spécification
Type Congélateur de laboratoire
Capacité (impériale) 2,72 ft3
Capacité (métrique) 77 L
Gamme de températures -12 °C à -28 °C
Résolution de la température °1,0C
Capteur NTC
Stabilité de la température ±5 K
Modèle de porte Solide
No. of Doors 1
Door Material Acier
Côté charnière Droite
Matériau de la hotte Acier peint résistant aux rayures
Matériau de la cuve Polystyrène
Intérieur Polystyrol moulé de qualité commerciale
Finition externe Acier thermolaqué
Étagères 2
Tiroirs 3 tiroirs congélateurs
Nbre de tiroirs 3
Certifications/Conformité ISO 9001, ISO 14001, CE
Modèle Sur paillasse
Affichage Contrôle tactile, affichage monochrome
Roulettes Non
Couleur Blanc
Type de condenseur Fil sur tube à paroi arrière peu entretenu
Type de contrôle Contrôle tactile / Affichage monochrome
À utiliser avec (application) Stockage des produits sensibles à la température
Comprend 3 tiroirs congélateurs
Ports 1 port d’accès de 1 x 10 mm de diamètre
Gamme de produits Laboratoire de Plans de Travail de Performance
Dégivrage Manuel
Éclairage LED (Voyant LED)
Type d’emballage Carton
Dimensions (P x l x H) extérieures 61 x 55 x 68 cm
Dimensions (P x l x H) intérieures 41 x 38 x 49 cm
Profondeur (métrique) extérieure 61 cm
Profondeur (métrique) intérieure 41 cm
Hauteur (métrique) extérieure 68 cm
Hauteur (métrique) intérieure 49 cm
Largeur (métrique) extérieure 55 cm
Largeur (métrique) intérieure 38 cm
Options de surveillance Systèmes d’alarme intégrés
Sécurité d’accès Serrure mécanique de porte
Enregistreur graphique Non
Enregistreur de données intégré Non
Connectivité Interface WiFi/LAN adaptable
Ampérage 1,3 A
Type de prise CEE 7/7
Tension 220/240 V
Fréquence 50 Hz
Phase 1
Puissance 60 W
Consommation d’énergie 158 kWh/a
Concept écologique EcoVadis Argent
Compresseur Sans CFC
Réfrigérant R 600a
Poids à l’expédition (métrique) 32.7 kg
Poids (métrique) 32.7 kg