Learn More
Liebherr™ Performance Countertop Laboratory Refrigerator, Static Cooling Lab Fridge
Code produit 31932489 Tous les produits Liebherr Appliances Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
94 L
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
31932489 94 L 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 31932489 Fournisseur Liebherr™ Code fournisseur SRCSE 801
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Secure, accurate and ultra energy-efficient freezer storage, the Liebherr™ countertop Lab Fridge is designed for laboratory applications.
  • Dimensions (H x W x D) 68 x 55 x 61 cm
  • Net weight 27.8 kg, gross weight 30.1 kg, heat emission 75 kJ/h
  • Compact size for flexible placement
  • Temperature setting +3°C to +7°C - adjustable for various storage requirements, ±3°C temperature stability tested to EN60068-3
  • Energy consumption 91 kWh/a - low running costs, helps to meet sustainability targets
  • Static cooling - suitable for the small appliance size
  • Two shelves - enable clear storage
  • Noise level 39 dB - ensures quiet operation in the laboratory
  • Mechanical door lock - prevents unauthorised access
  • Connectivity retro-fittable - enables integration with digital monitoring systems
  • Natural refrigerant R 600a - environmentally friendly and energy-efficient
  • Comprehensive alarm systems - immediate alert in case of malfunction preserves sample quality
  • Access port for external sensors - easy retrofitting for additional temperature control
  • Can optionally be retrofitted with a WiFi/LAN interface
  • 5-year extended warranty option available in select countries
Spécification
Type Lab Freezer
Capacité (impériale) 3.32 cu. ft.
Capacité (métrique) 94 L
Gamme de températures 3°C to 7°C
Résolution de la température 1.0°C
Capteur NTC
Stabilité de la température ±3 K
Réfrigérant R 600a
Modèle de porte Solid
No. of Doors 1
Door Material Steel
Côté charnière Right
Tiroirs No
Nbre de tiroirs 0
Étagères 2
Matériau de la hotte Scratch-resistant Painted Steel
Finition externe Powder-coated Steel
Intérieur Commercial-grade Moulded Polystyrol
Certifications/Conformité ISO 9001, ISO 14001, CE
Modèle Countertop
Affichage Touch Control, Monochrome Display
Roulettes No
Couleur White
Type de condenseur Low-maintenance rear-wall wire-on-tube
Type de contrôle Touch Control / Monochrome Display
À utiliser avec (application) Storage of temperature-sensitive products
Ports 1 x 10 mm dia. Access Port
Gamme de produits Performance Countertop Lab
Dégivrage Timed off-cycle
Éclairage LED
Type d’emballage Cardboard Carton
Options de surveillance Integrated Alarm Systems
Sécurité d’accès Mechanical Door Lock
Enregistreur graphique No
Connectivité Retrofittable WiFi/LAN Interface
Compresseur CFC-free
Dimensions (P x l x H) extérieures 61 x 55 x 68 cm
Dimensions (P x l x H) intérieures 46 x 40 x 52 cm
Profondeur (métrique) extérieure 61 cm
Profondeur (métrique) intérieure 46 cm
Hauteur (métrique) extérieure 68 cm
Hauteur (métrique) intérieure 52 cm
Largeur (métrique) extérieure 55 cm
Largeur (métrique) intérieure 40 cm
Ampérage 1.3 A
Type de bouchon CEE 7/7
Tension 220/240 V
Fréquence 50 Hz
Phase 1
Puissance 50 W
Consommation d’énergie 87 kWh/a
Concept écologique EcoVadis Silver
Poids à l’expédition (métrique) 27.8 cm
Poids (métrique) 27.8 kg