Learn More
Liebherr™ Congélateur vertical haute performance à volume élevé pour usage professionnel
GREENER_CHOICE
Code produit 30178697 Tous les produits Liebherr Appliances Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
486 l
1 096 l
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
30178697 486 l 1 pièce
30178691 1 096 l 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 30178697 Fournisseur Liebherr™ Code fournisseur FFPSVG6501
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5050.18€
    4250.00€ / 1 pièces
    Économisez 800.18€
    15% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 15-10-2026
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Congélateur conçu pour des applications générales, offrant un stockage sécurisé, durable et écoénergétique pour les produits non thermosensibles.
  • Congélateur vertical professionnel pour stockage à usage général, à accès direct
  • Plage de température : -9 à -26 °C, classe L1
  • Classe climatique (directive énergétique) : 5
  • Système de réfrigération à ventilation assistée avec dégivrage automatique par gaz chaud. Extérieur et intérieur en acier inoxydable
  • Réfrigérant R 290, intensité nominale 4,0 A, 220-240 V/50 Hz/monophasé
  • Contrôleur numérique multifonctionnel avec écran haute résolution et options de connectivité
  • Portes à fermeture automatique avec 90° Position de maintien et verrouillage mécanique, pieds réglables en hauteur de 150 mm
  • Charge sur étagère : 60 kg
Spécification
Type Congélateur
Capacité (impériale) 128,39 gal
Capacité (métrique) 486 l
Gamme de températures -9°C à -26°C
Résolution de la température 1 K
Capteur NTC
Modèle de porte Cerradura reversible, de cierre automático y empotrada
No. of Doors 1
Côté charnière Gauche ou droite
Matériau de la hotte Acier chrome-nickel
Matériau de la cuve Acier inoxydable
Finition externe Acier inoxydable
Étagères 4
Certifications/Conformité ISO 9 001, ISO 14001, CE
Modèle Vertical
Affichage Écran Mono à contraste élevé avec boutons tactiles
Roulettes Non
Couleur Acier inoxydable
Type de condenseur Cable sobre tubo de bajo mantenimiento con filtro lavable
Type de contrôle Contrôleur numérique
Ports Aucun
Garantie Parts et Main-d’œuvre d’un an
Dégivrage Dégivrage automatique à gaz chaud
Éclairage LED montado en el techo
Options de surveillance SmartCoolingHub
Sécurité d’accès Cerradura de puerta mecánica con llave
Enregistreur de données intégré Non
Connectivité Module Wi-Fi/Lan facultatif
Ampérage 4 A
Type de prise CEE 7/7
Tension 220/240 V
Fréquence 50 Hz
Phase 1, phase unique
Consommation d’énergie 1 180 kkwh/a
Concept écologique Refrigerante natural, energéticamente eficiente, Ecovadis Gold
Compresseur Sans CFC
Réfrigérant R 290