Learn More
Liebherr™ Réfrigérateur vertical haute performance à grand volume pour usage professionnel
GREENER_CHOICE
Code produit 30178695
Change view
Click to view available options
Capacité (métrique):
486 l
1 096 l
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) unitSize
30178695 1 096 l 1 pièce
30178705 486 l 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 30178695 Fournisseur Liebherr™ Code fournisseur FRPSVG1402
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Réfrigérateur à usage général offrant un stockage frigorifique sûr, durable et écoénergétique pour les produits non sensibles à la température.
  • Réfrigérateur vertical professionnel pour le stockage général, à accès direct
  • Plage de température : -2 à +15 °C, classe M1
  • Classe climatique (directive énergétique) : 5
  • Système de réfrigération à ventilation assistée avec dégivrage automatique par gaz chaud. Extérieur et intérieur en acier inoxydable
  • Réfrigérant R 290, intensité nominale 4,0 A, 220-240 V/50 Hz/monophasé
  • Contrôleur numérique multifonctionnel avec écran haute résolution et options de connectivité
  • Portes à fermeture automatique avec 90° Position de maintien et verrouillage mécanique, pieds réglables en hauteur de 150 mm
  • Charge sur étagère : 60 kg
Spécification
Type Réfrigérateur
Capacité (impériale) 289,53 gal
Capacité (métrique) 1 096 l
Gamme de températures -2°C à +15°C
Résolution de la température 1 K
Capteur NTC
Réfrigérant R 290
Modèle de porte Réversible, Fermeture automatique avec serrure
No. of Doors 2
Côté charnière Gauche ou droite
Étagères 4
Matériau de la hotte Acier inoxydable (304)
Finition externe Protection de sonde acier inoxydable
Certifications/Conformité ISO 9 001, ISO 14001, CE
Modèle Armoire
Affichage Écran Mono à contraste élevé avec boutons tactiles
Roulettes Non
Couleur Protection de sonde acier inoxydable
Type de condenseur Cable sobre tubo de bajo mantenimiento con filtro lavable
Type de contrôle Contrôleur numérique
Ports Aucun
Garantie 2 ans pièces et main-d’œuvre
Dégivrage Dégivrage automatique à gaz chaud
Éclairage LED montado en el techo
Options de surveillance SmartCoolingHub
Sécurité d’accès Cerradura de puerta mecánica con llave
Connectivité Module Wi-Fi/Lan facultatif
Compresseur Sans CFC
Ampérage 4 A
Type de bouchon CEE 7/7
Tension 220/240 V
Fréquence 50 Hz
Phase 1, phase unique
Consommation d’énergie 807 kWh/a
Concept écologique Refrigerante natural, energéticamente eficiente, Ecovadis Gold