Learn More
Liebherr™ Réfrigérateur de laboratoire vertical haute performance à grand volume avec intérieur en acier inoxydable
Code produit 30178701 Tous les produits Liebherr Appliances Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
480 l
702 l
1 091 l
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
30178701 480 l 1 pièce
30178708 1 091 l 1 pièce
30178692 702 l 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 30178701 Fournisseur Liebherr™ Code fournisseur SRPVG6501
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6915.00€
    5400.00€ / 1 pièces
    Économisez 1515.00€
    21% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Réfrigérateur vertical conçu pour les applications de laboratoire, assurant un stockage frigorifique sécurisé, précis et écoénergétique des produits thermosensibles.
  • Frigo de laboratoire vertical à fort volume, à atteindre
  • Plage de température de -2 °C à +16 °C, ± stabilité de température à 3 K testée jusqu’à EN60068-3
  • Extérieur blanc, intérieur en acier inoxydable, réfrigération assistée par ventilateur.
  • Réfrigérant R 290, puissance de connexion 4,0 A, 220-240V/50/1-ph
  • Optimisation de l’efficacité énergétique pour réduire les coûts d’exploitation et aider à atteindre les objectifs de durabilité des utilisateurs
  • Contrôleur numérique, écran monochrome haute visibilité avec boutons tactiles, résolution 0,1 °C, offrant une multifonctionnalité étendue utile, par exemple un minuteur de maintenance, une fonction d’étalonnage, etc.
  • Connectivité : interface LAN/WLAN non intégrée mais adaptable en accessoire
  • Prise d’accès de 12 mm pour la sonde de température externe
  • Sécurité du contenu : alarmes de haute température/basse température et alarme de panne de courant lorsque l’alimentation revient.
  • Éclairage intérieur LED au plafond pour une meilleure visibilité du contenu de ce grand appareil
  • Serrures mécaniques, charnières réversibles, portes auto-fermables avec position d’habitation à 90°
  • Charge sur étagère : 60 kg
  • Équipé de roulettes de 100 mm, avec freins à l’avant sur deux parties, pour faciliter le déplacement de l’unité
  • Option de garantie prolongée de 5 ans disponible dans certains pays
Spécification
Type Réfrigérateur
Capacité (impériale) 126,8 gal
Capacité (métrique) 480 l
Gamme de températures -2°C à +16°C
Résolution de la température 0.1 K
Stabilité de la température ±3 °mil
Réfrigérant R 290
Modèle de porte Réversible, Fermeture automatique avec serrure
No. of Doors 1
Côté charnière Gauche ou droite
Étagères 4
Matériau de la hotte Acier peint résistant aux rayures
Finition externe Blanc revêtu en poudre
Certifications/Conformité ISO 9 001, ISO 14001, CE
Modèle Armoire
Affichage Écran Mono à contraste élevé avec boutons tactiles
Roulettes Ruedas de 100 mm de diámetro
Couleur Blanc
Type de condenseur Cable sobre tubo de bajo mantenimiento con filtro lavable
Type de contrôle Contrôleur numérique
Ports 1 puerto de acceso de 12 mm de diámetro
Garantie 2 ans pièces et main-d’œuvre, 5 ans de garantie prolongée optionnelle
Dégivrage Dégivrage automatique à gaz chaud
Éclairage LED montado en el techo
Options de surveillance SmartCoolingHub
Sécurité d’accès Cerradura de puerta mecánica con llave
Connectivité Module Wi-Fi/Lan facultatif
Compresseur Sans CFC
Ampérage 4 A
Tension 220/240 V
Fréquence 50 Hz
Phase 1, phase unique
Consommation d’énergie 178 kWh/a
Concept écologique Refrigerante natural, súper eficiente energéticamente, Ecovadis Gold