Learn More
Liebherr™ Réfrigérateur de laboratoire vertical haute performance à grand volume avec intérieur en acier inoxydable
GREENER_CHOICE
Code produit 30178708 Tous les produits Liebherr Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
480 l
702 l
1 091 l
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) unitSize
30178708 1 091 l 1 pièce
30178701 480 l 1 pièce
30178692 702 l 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 30178708 Fournisseur Liebherr™ Code fournisseur SRPVG1402
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    9623.94€
    7950.00€ / 1 pièces
    Économisez 1673.94€
    17% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 10-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Réfrigérateur vertical conçu pour les applications de laboratoire, assurant un stockage frigorifique sécurisé, précis et écoénergétique des produits thermosensibles.
  • Réfrigérateur de laboratoire vertical à grande capacité, à accès direct
  • Plage de température -2 à +16 °C, ± Stabilité à 3 K testée selon la norme EN60068-3
  • Extérieur blanc, intérieur en acier inoxydable, réfrigération assistée par ventilateur.
  • Réfrigérant R 290, intensité nominale 4,0 A, 220-240 V/50 Hz/monophasé
  • L'efficacité énergétique optimisée pour réduire les coûts d'exploitation et contribuer à atteindre les objectifs de développement durable des utilisateurs
  • Contrôleur numérique, écran monochrome haute visibilité avec boutons tactiles, résolution de °0,1 C offrant une multifonctionnalité étendue utile, par exemple une minuterie de maintenance, une fonction d'étalonnage, etc.
  • Connectivité : Interface LAN/WLAN non intégrée mais pouvant être ajoutée ultérieurement en tant qu'accessoire
  • Orifice d'accès de 12 mm pour sonde de température externe
  • Sécurité du contenu : Alarmes de température haute/basse et alarme de coupure de courant lors du retour de l'alimentation électrique.
  • Éclairage intérieur LED monté au plafond pour une meilleure visibilité du contenu de ce grand appareil
  • Serrures mécaniques, charnières réversibles, portes à fermeture automatique à 90°° position de séjour
  • Charge sur étagère : 60 kg
  • Équipé de roulettes de 100 mm, avec freins sur les deux roulettes avant, pour faciliter le déplacement de l'unité
Spécification
Type Réfrigérateur
Capacité (impériale) 288,21 gal
Capacité (métrique) 1 091 l
Gamme de températures -2°C à +16°C
Résolution de la température 0.1 K
Stabilité de la température ±3 °mil
Réfrigérant R 290
Modèle de porte Réversible, Fermeture automatique avec serrure
No. of Doors 2
Côté charnière Gauche ou droite
Étagères 8
Matériau de la hotte Acier peint résistant aux rayures
Finition externe Recubrimiento en polvo blanco
Certifications/Conformité ISO 9 001, ISO 14001, CE
Modèle Armoire
Affichage Écran Mono à contraste élevé avec boutons tactiles
Roulettes Ruedas de 100 mm de diámetro
Couleur Blanc
Type de condenseur Cable sobre tubo de bajo mantenimiento con filtro lavable
Type de contrôle Contrôleur numérique
Ports 1 puerto de acceso de 12 mm de diámetro
Garantie Parts et Main-d’œuvre d’un an
Dégivrage Dégivrage automatique à gaz chaud
Éclairage LED montado en el techo
Options de surveillance SmartCoolingHub
Sécurité d’accès Cerradura de puerta mecánica con llave
Connectivité Module Wi-Fi/Lan facultatif
Compresseur Sans CFC
Ampérage 4 A
Type de bouchon CEE 7/7
Tension 220/240 V
Fréquence 50 Hz
Phase 1, phase unique
Consommation d’énergie 464 kWh/a
Concept écologique Refrigerante natural, súper eficiente energéticamente, Ecovadis Gold