missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Camping Gaz™ Glacière rigide performante avec roues

Code produit 16472015
Change view
Click to view available options
:
Glacière rigide ;
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit
16472015 Glacière rigide ;
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 16472015 Fournisseur Camping Gaz™ Code fournisseur 2000036137

Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Glacière rigide performante - Cette glacière bleue innovante sera très pratique pour vos futurs voyages, pour transporter vos aliments et boissons en un rien de temps.

  • La poignée peut être verrouillée si nécessaire pendant l’utilisation, ce qui vous permet de déplacer votre glacière d’une seule main.
  • Équipée de roues et d’une poignée extensible, elle sera indispensable et discrète.
  • Légère, elle peut accueillir jusqu’à 26 L au total et peut contenir jusqu’à 40 boîtes de soda.
  • Cette glacière a également une hauteur suffisante pour accueillir des bouteilles de 2 L.
  • En polypropylène, elle est équipée d’une isolation en mousse de polyuréthane, assurant ainsi une bonne conservation de vos récipients.
  • Deux poignées de transport sont également situées de chaque côté de la glacière, vous permettant de la positionner en fonction de vos besoins et de vos envies lors de toutes vos sorties.
  • Caractéristiques :
    • Dimensions :52 x 41 x 34 cm
    • Poids :3,4 kg
    • Capacité :26 L
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.