Learn More
Liebherr™ Réfrigérateur de laboratoire sous le comptoir ATEX performant, réfrigérateur de laboratoire sans étincelles
Product Code. 31932482 Shop All Liebherr Appliances Products
Change view
Click to view available options
Capacité (métrique):
120 L
Unit Size:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Capacité (métrique) Unit Size
31932482 120 L 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
This item is not returnable. View return policy
Availability and estimated dispatch date are for standard equipment. If factory fitted options, customisation or services are required, please Request A Quote or contact your Account Manager as lead times will vary.
Product Code. 31932482 Supplier Liebherr™ Supplier No. SRUFG 1001
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2270.00€
    2088.74€ / 1 pièces
    Économisez 181.26€
    7% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 15-12-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Availability and estimated dispatch date are for standard equipment. If factory fitted options, customisation or services are required, please Request A Quote or contact your Account Manager as lead times will vary.
Intérieur sécurisé, précis et ultra économe en énergie, sans étincelles, avec rangement de réfrigérateur, le Liebherr™ réfrigérateur de laboratoire ATEX entièrement intégré est conçu pour des applications en laboratoire.
  • Dimensions (H x E x D) 81,9 - 87,9 x 59,7 x 58,4 cm
  • Poids net 37 kg, poids brut 40 kg, émission thermique 75 kJ/h
  • Offre un espace suffisant pour les échantillons de laboratoire et les matériaux
  • Réglage de température de +3 °C à +16 °C - ajustable selon diverses exigences de stockage, ±stabilité de température à 3 °C testée à EN60068-3
  • ATEX certification - intérieur classé pour le stockage de substances inflammables (< Ex > II 3/- G Ex ec IIC T6 Gc/-)
  • Consommation d’énergie 91 kWh/a - coûts d’exploitation faibles, aide à atteindre les objectifs de durabilité
  • Trois étagères - faciliter l’organisation et la séparation des échantillons
  • Niveau de bruit de 39 dB - assure un fonctionnement silencieux en laboratoire
  • Serrure mécanique de porte - empêche l’accès non autorisé
  • Connectivité rétro-fitable - permet l’intégration avec des systèmes de surveillance numérique
  • Réfrigérant naturel R 600a - respectueux de l’environnement et économe en énergie
  • +2 °C SafetyDevice - protège le contenu contre le gel en cas de dysfonctionnement
  • Manipulation antimicrobienne - réduit les bactéries de 99,99 % sans effort de nettoyage supplémentaire
  • Enregistrement max. de température - enregistre automatiquement les écarts de température pour un aperçu rapide
  • Systèmes d’alarme complets - alerte immédiate en cas de dysfonctionnement préserve la qualité de l’échantillon
  • Prise d’accès pour capteurs externes - installation facile pour un contrôle supplémentaire de la température
  • Porte auto-fermante - se ferme automatiquement en dessous de 90° degrés et maintient la température de l’appareil stable
  • Peut être équipé en option d’une interface WiFi/LAN
  • Option de garantie prolongée de 5 ans disponible dans certains pays
Specifications
Type Réfrigérateur de laboratoire
Capacité (impériale) 4,24 ft3
Capacité (métrique) 120 L
Gamme de températures 3°C à 16°C
Résolution de la température 0,1°C
Capteur NTC
Stabilité de la température ±3 K
Réfrigérant R 600a
Modèle de porte Réversible, Fermeture automatique avec serrure
No. of Doors 1
Door Material Acier
Côté charnière Droite
Tiroirs Non
Nbre de tiroirs 0
Étagères 2
Matériau de la hotte Acier peint résistant aux rayures
Finition externe Acier thermolaqué
Intérieur Polystyrol moulé de qualité commerciale
Certifications/Conformité ISO 9001, ISO 14001, CE, ATEX Produits certifiés
Modèle Sous la paillasse
Affichage Contrôle tactile, affichage monochrome dans la porte
Roulettes Non
Couleur Blanc
Type de condenseur Fil sur tube à paroi arrière peu entretenu
Type de contrôle Contrôle tactile / Affichage numérique dans la porte
À utiliser avec (application) Stockage des produits sensibles à la température
Ports 1 port d’accès de 1 x 10 mm de diamètre
Gamme de produits Laboratoire intégré de performance pour les étudiants
Dégivrage Cycle hors cycle temporisé
Éclairage Non
Type d’emballage Carton
Options de surveillance Systèmes d’alarme intégrés
Sécurité d’accès Serrure mécanique de porte
Enregistreur graphique Non
Sorties de données Contact d’alarme sans voltage
Connectivité Interface WiFi/LAN adaptable
Compresseur Sans CFC
Dimensions (P x l x H) extérieures 58.4 x 59.7 x 81.9 - 87.9 cm
Dimensions (P x l x H) intérieures 45.8 x 45.0 x 48.2 cm
Profondeur (métrique) extérieure 58.4 cm
Profondeur (métrique) intérieure 45.8 cm
Hauteur (métrique) extérieure 81,9 à 87,9 cm
Hauteur (métrique) intérieure 48.2 cm
Largeur (métrique) extérieure 59.7 cm
Largeur (métrique) intérieure 45 cm
Ampérage 2,0 A
Type de bouchon CEE 7/7
Tension 220/240 V
Fréquence 50 Hz
Phase 1
Puissance 80 W
Consommation d’énergie 182 kWh/a
Concept écologique EcoVadis Argent
Poids à l’expédition (métrique) 40.3 kg
Poids (métrique) 37.1 kg