Learn More
Liebherr™ Performance Under-Counter Laboratory Freezer, Static Cooling Lab Freezer, ATEX Certified
GREENER_CHOICE
Code produit 31932487 Tous les produits Liebherr Appliances Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
91 L
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
31932487 91 L 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
La disponibilité et la date d’expédition estimée sont valables pour un article standard. Si une customisation ou une prestation de service est nécessaire demandez un devis sur cette page ou contactez votre commercial car les délais peuvent varier.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 31932487 Fournisseur Liebherr™ Code fournisseur SFUFG 1001
 Article restreint
Expédition estimée: 07-10-2026
La disponibilité et la date d’expédition estimée sont valables pour un article standard. Si une customisation ou une prestation de service est nécessaire demandez un devis sur cette page ou contactez votre commercial car les délais peuvent varier.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Secure, accurate and ultra energy-efficient, spark-free interior, freezer storage, the Liebherr™ fully integrated underbench ATEX Lab Freezer is designed for laboratory applications.
  • Dimensions (H x W x D) 81.9 - 87.9 x 59.7 x 58.4 cm
  • Net weight 34 kg, gross weight 38 kg, heat emission 100 kJ/h
  • Provides ample space for laboratory samples and materials
  • Temperature setting -9°C to -30°C - adjustable for various storage requirements, ±5°C temperature stability tested to EN60068-3
  • ATEX certification - interior classified for storage of flammable substances (< Ex > II 3/- G Ex ec IIC T6 Gc/-)
  • Energy efficiency class A+, 123 kWh/a - for low running costs
  • SmartFrost - makes defrosting less frequent
  • Three removable freezer drawers - facilitate organisation and perfect content handling
  • Noise level 39 dB - ensures quiet operation in the laboratory
  • Mechanical door lock - prevents unauthorised access
  • Connectivity retro-fittable - enables integration with digital monitoring systems
  • Natural refrigerant R 600a - environmentally friendly and energy-efficient
  • Antimicrobial handle - reduces bacteria by 99.99% without additional cleaning effort
  • /max. temperature recording - automatically logs temperature deviations for a quick overview
  • Comprehensive alarm systems - immediate alert in case of malfunction preserves sample quality
  • Access port for external sensors - easy retrofitting for additional temperature control
  • Self-closing door - closes automatically below 90° and keeps appliance temperature stable
  • Can optionally be retrofitted with a WiFi/LAN interface
  • 5-year extended warranty option available in select countries
Spécification
Type Lab Freezer
Capacité (impériale) 3.2 cu. ft.
Capacité (métrique) 91 L
Gamme de températures -9°C to -30°C
Résolution de la température 0.1°C
Capteur NTC
Stabilité de la température ±5 K
Modèle de porte Reversible, Self-closing, Fitted Lock
No. of Doors 1
Door Material Steel
Côté charnière Right
Matériau de la hotte Scratch-resistant Painted Steel
Matériau de la cuve Polystyrene
Intérieur Commercial-grade Moulded Polystyrol
Finition externe Powder-coated Steel
Étagères 2
Tiroirs 3 Freezer Drawers
Nbre de tiroirs 3
Certifications/Conformité ISO 9001, ISO 14001, CE, ATEX
Modèle Underbench
Affichage Touch Control, Monochrome Display in Door
Roulettes No
Couleur White
Type de condenseur Low-maintenance rear-wall wire-on-tube
Type de contrôle Touch Control / Monochrome Display in Door
À utiliser avec (application) Storage of Temperature-sensitive Products
Comprend 3 Freezer Drawers
Ports 1 x 10 mm dia. Access Port
Gamme de produits Performance Integrated Underbench Lab
Dégivrage Manual
Éclairage No
Type d’emballage Cardboard Carton
Dimensions (P x l x H) extérieures 58.4 x 59.7 x 81.9 - 87.9 cm
Dimensions (P x l x H) intérieures 38.6 x 42.4 x 52 cm
Profondeur (métrique) extérieure 58.4 cm
Profondeur (métrique) intérieure 45.8 cm
Hauteur (métrique) extérieure 82 to 88 cm
Hauteur (métrique) intérieure 52 cm
Largeur (métrique) extérieure 59.7 cm
Largeur (métrique) intérieure 42.4 cm
Options de surveillance Integrated Alarm Systems
Sécurité d’accès Mechanical Door Lock
Enregistreur graphique No
Sorties de données Volt-free Alarm Contact
Enregistreur de données intégré No
Connectivité Retrofittable WiFi/LAN Interface
Ampérage 2.0 A
Type de prise CEE 7/7
Tension 220/240 V
Fréquence 50 Hz
Phase 1
Puissance 60 W
Consommation d’énergie 123 kWh/a
Concept écologique EcoVadis Silver
Compresseur CFC-free
Réfrigérant R 600a
Poids à l’expédition (métrique) 37.3 kg
Poids (métrique) 34.9 kg