Learn More
Liebherr™ Réfrigérateur de laboratoire sous le comptoir performant, réfrigérateur de laboratoire à refroidissement dynamique
Code produit 31932490 Tous les produits Liebherr Appliances Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
123 L
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
31932490 123 L 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
La disponibilité et la date d’expédition estimée sont valables pour un article standard. Si une customisation ou une prestation de service est nécessaire demandez un devis sur cette page ou contactez votre commercial car les délais peuvent varier.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 31932490 Fournisseur Liebherr™ Code fournisseur SRUVG 1001
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2220.00€
    2043.16€ / 1 pièces
    Économisez 176.84€
    7% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 15-12-2026
La disponibilité et la date d’expédition estimée sont valables pour un article standard. Si une customisation ou une prestation de service est nécessaire demandez un devis sur cette page ou contactez votre commercial car les délais peuvent varier.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Sécurisé, précis et ultra économe en énergie, le Liebherr™ réfrigérateur de laboratoire entièrement intégré est conçu pour des applications en laboratoire.
  • Dimensions (H x E x D) 81,9 - 87,9 x 59,7 x 58,4 cm
  • Poids net 36 kg, poids brut 38 kg, émission thermique 75 kJ/h
  • Offre un espace suffisant pour les échantillons de laboratoire et les matériaux
  • Réglage de température de +3 °C à +16 °C - ajustable selon diverses exigences de stockage, ±stabilité de température à 3 °C testée à EN60068-3
  • Consommation d’énergie 91 kWh/a - coûts d’exploitation faibles, aide à atteindre les objectifs de durabilité
  • Refroidissement assisté par ventilateur - assure une répartition uniforme des températures
  • Trois étagères - faciliter l’organisation et la séparation des échantillons
  • Niveau de bruit de 39 dB - assure un fonctionnement silencieux en laboratoire
  • Serrure mécanique de porte - empêche l’accès non autorisé
  • Connectivité rétro-fitable - permet l’intégration avec des systèmes de surveillance numérique
  • Réfrigérant naturel R 600a - respectueux de l’environnement et économe en énergie
  • +2 °C Dispositif de sécurité - régule la température en cas de défaut et protège le contenu contre le gel
  • Manipulation antimicrobienne - réduit les bactéries de 99,99 % sans effort de nettoyage supplémentaire
  • Enregistrement max. de température - enregistre automatiquement les écarts de température pour un aperçu rapide
  • Systèmes d’alarme complets - alerte immédiate en cas de dysfonctionnement préserve la qualité de l’échantillon
  • Prise d’accès pour capteurs externes - installation facile pour un contrôle supplémentaire de la température
  • Porte auto-fermante - se ferme automatiquement en dessous de 90° degrés et maintient la température de l’appareil stable
  • Peut être équipé en option d’une interface WiFi/LAN
  • Option de garantie prolongée de 5 ans disponible dans certains pays
Spécification
Type Réfrigérateur de laboratoire
Capacité (impériale) 4,34 ft3
Capacité (métrique) 123 L
Gamme de températures 3°C à 16°C
Résolution de la température 0,1°C
Capteur NTC
Stabilité de la température ±3 K
Réfrigérant R 600a
Modèle de porte Réversible, Fermeture automatique avec serrure
No. of Doors 1
Door Material Acier
Côté charnière Droite
Tiroirs Non
Nbre de tiroirs 0
Étagères 2 Réglables
Matériau de la hotte Acier peint résistant aux rayures
Finition externe Acier thermolaqué
Intérieur Polystyrol moulé de qualité commerciale
Certifications/Conformité ISO 9001, ISO 14001, CE
Modèle Sous la paillasse
Affichage Contrôle tactile, affichage monochrome dans la porte
Roulettes Non
Type de condenseur Fil sur tube à paroi arrière peu entretenu
Type de contrôle Contrôle tactile / Affichage numérique dans la porte
À utiliser avec (application) Stockage des produits sensibles à la température
Ports 1 port d’accès de 1 x 10 mm de diamètre
Gamme de produits Laboratoire intégré de performance pour les étudiants
Dégivrage Cycle hors cycle temporisé
Éclairage Non
Type d’emballage Carton
Options de surveillance Systèmes d’alarme intégrés
Sécurité d’accès Serrure mécanique de porte
Enregistreur graphique Non
Sorties de données Contact d’alarme sans voltage
Connectivité Interface WiFi/LAN adaptable
Compresseur Sans CFC
Dimensions (P x l x H) extérieures 58.4 x 59.7 x 81.9 - 87.9 cm
Dimensions (P x l x H) intérieures 46.7 x 45.0 x 48.2 cm
Profondeur (métrique) extérieure 58.4 cm
Profondeur (métrique) intérieure 46.7 cm
Hauteur (métrique) extérieure 81,9 à 87,9 cm
Hauteur (métrique) intérieure 48.2 cm
Largeur (métrique) extérieure 59.7 cm
Largeur (métrique) intérieure 45 cm
Ampérage 2,0 A
Type de bouchon CEE 7/7
Tension 220/240 V
Fréquence 50 Hz
Phase 1
Puissance 80 W
Consommation d’énergie 91 kWh/a
Concept écologique EcoVadis Argent
Poids à l’expédition (métrique) 38 kg
Poids (métrique) 35 kg