Learn More
Liebherr™ Réfrigérateur sous le comptoir performant, réfrigérateur commercial à refroidissement dynamique
Code produit 31932483 Tous les produits Liebherr Appliances Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
124 L
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
31932483 124 L 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 31932483 Fournisseur Liebherr™ Code fournisseur FRTVG 1501
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1070.00€
    994.60€ / 1 pièces
    Économisez 75.40€
    7% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 16-12-2026
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Stockage sécurisé, durable et ultra économe en énergie pour les produits non sensibles à la température, le Liebherr™ réfrigérateur professionnel sous comptoir est conforme à la norme DIN EN 16825:2015 pour les applications générales.
  • Offre un espace suffisant pour le rangement quotidien
  • Dimensions (H x Wide x D) 85,2 x 60 x 64,8 cm
  • Poids net 37,3 kg, émission thermique 190 kJ/h
  • Sous le plan de travail - le plan de travail peut être utilisé comme surface de travail ou retiré pour l’intégration sous les surfaces existantes
  • Classe d’efficacité énergétique A+, 219 kWh/a - pour des coûts d’exploitation faibles
  • Niveau de bruit de 45 dB - assure un fonctionnement silencieux pour améliorer les conditions de travail
  • Réglage de température de +1 °C à +15 °C - ajustement flexible de la température selon les besoins de stockage
  • HumidityControl - ajustement de l’humidité pour des conditions de stockage idéales : les produits restent frais plus longtemps
  • Refroidissement assisté par ventilateur - pour une répartition uniforme des températures et une récupération plus rapide après l’ouverture des portes
  • Réfrigérant naturel R600 a - respectueux de l’environnement et économe en énergie
  • Trois étagères - faciliter l’organisation et la séparation des contenus
  • Porte auto-fermée - position en permanence pour la gestion du contenu, ferme automatiquement en dessous de 90° et maintient la température de l’appareil stable
  • Doublure intérieure sans couture - pas de pièges à saleté, pour une hygiène parfaite
  • Serrure mécanique de porte - empêche l’accès non autorisé
  • Connectivité adaptable - permet l’intégration avec une surveillance numérique externe
Spécification
Type Frigo professionnel
Capacité (impériale) 4,38 ft3
Capacité (métrique) 124 L
Gamme de températures 1°C à 15°C
Résolution de la température 1,0°C
Capteur NTC
Réfrigérant R 600a
Modèle de porte Réversible, Fermeture automatique avec serrure
No. of Doors 1
Door Material Acier
Côté charnière Droite
Tiroirs Non
Nbre de tiroirs 0
Étagères 3 grilles réglables
Matériau de la hotte Acier peint résistant aux rayures
Finition externe Acier thermolaqué
Intérieur Polystyrol moulé de qualité commerciale
Certifications/Conformité ISO 9001, ISO 14001, CE
Modèle Sous paillasse
Affichage Contrôle tactile, affichage monochrome dans la porte
Roulettes En option
Couleur Blanc
Type de condenseur Fil sur tube à paroi arrière peu entretenu
Type de contrôle Contrôle tactile / Affichage numérique dans la porte
À utiliser avec (application) Stockage de produits non sensibles à la température
Ports Non
Gamme de produits Performance professionnelle sous comptoir
Dégivrage Cycle hors cycle temporisé
Éclairage Non
Options de surveillance Systèmes d’alarme intégrés
Sécurité d’accès Serrure mécanique de porte
Sorties de données Non
Connectivité Interface WiFi/LAN adaptable
Compresseur Sans CFC
Dimensions (P x l x H) extérieures 64.8 x 60 x 85.2 cm
Dimensions (P x l x H) intérieures 43 x 45 x 64 cm
Profondeur (métrique) extérieure 64.8 cm
Profondeur (métrique) intérieure 43 cm
Hauteur (métrique) extérieure 85.2 cm
Hauteur (métrique) intérieure 64 cm
Largeur (métrique) extérieure 60 cm
Largeur (métrique) intérieure 45 cm
Ampérage 2,0 A
Type de bouchon CEE 7/7
Tension 220/240 V
Fréquence 50 Hz
Phase 1
Puissance 50 W
Consommation d’énergie 219 kWh/a
Poids à l’expédition (métrique) 39 kg
Poids (métrique) 37.3 kg