Learn More
Liebherr™ Congélateur de laboratoire sous paillasse Performance ATEX
Code produit 30464305 Tous les produits Liebherr Appliances Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Tiroirs:
3 tiroirs de congélation transparents
Non inclus
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Tiroirs Conditionnement
30464305 3 tiroirs de congélation transparents 1 pièce
30464308 Non inclus 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
La disponibilité et la date d’expédition estimée sont valables pour un article standard. Si une customisation ou une prestation de service est nécessaire demandez un devis sur cette page ou contactez votre commercial car les délais peuvent varier.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 30464305 Fournisseur Liebherr™ Code fournisseur SFTFG1501740
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2340.00€
    1935.00€ / 1 pièces
    Économisez 405.00€
    17% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
La disponibilité et la date d’expédition estimée sont valables pour un article standard. Si une customisation ou une prestation de service est nécessaire demandez un devis sur cette page ou contactez votre commercial car les délais peuvent varier.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Sûr, précis et ultra économe en énergie, intérieur sans étincelles, compartiment réfrigérateur, le Liebherr™ ATEX Le congélateur de laboratoire sous paillasse est conçu pour des applications à usage général avec Liebherr Une qualité de fabrication sur laquelle vous pouvez compter.
  • Congélateur de laboratoire sans étincelles pour stockage de solvants et réactifs, largeur 600 mm, capacité brute 101 L
  • Plage de température de -9 °C à -30 °C ± °: Stabilité de température testée à EN60068-3
  • Extérieur blanc, intérieur en polystyrol moulé de qualité commerciale
  • Réfrigération statique avec dégivrage manuel
  • Réfrigérant R 290, puissance de connexion 2,0 A, 220-240V/50/1-ph, consommation d’énergie 180 kWh/a
  • Capacité nette de 73 L
  • 2 étagères en verre
  • Intérieur sans étincelle certifié ATEX
  • Contrôleur numérique multifonctionnel avec affichage haute résolution et options de connectivité
  • Verrou de porte, charnières réversibles, poignée antimicrobienne à levier
  • Charge sur étagère : 40 kg
  • Option de garantie prolongée de 5 ans disponible dans certains pays
Spécification
Type ATEX Congélateur
Capacité (impériale) 26,7 gal.
Capacité (métrique) 101 L
Gamme de températures -9°C à -30°C
Résolution de la température Affichage 0.1 °C
Capteur NTC
Stabilité de la température ±5 K
Modèle de porte Serrure réversible, auto-fermeuse, installée
No. of Doors 1
Door Material Acier revêtu de poudre blanche
Matériau de la hotte Acier peint résistant aux rayures
Matériau de la cuve Polystyrène
Intérieur Polystyrène moulé de qualité commerciale
Étagères 2
Tiroirs 3 tiroirs de congélation transparents
Nbre de tiroirs 3
Certifications/Conformité ISO 9001, ISO 14001, CE, ATEX, DIN 13277
Modèle Sous la paillasse, SFTfg 1501 740
Affichage Écran monochrome dans la porte
Couleur Blanc
Type de condenseur Câble sur tube à paroi arrière nécessitant peu d'entretien
Type de contrôle Commande tactile / affichage numérique sur la porte
À utiliser avec (application) Congélateur de laboratoire sans étincelles
Ports 1 x 10 mm
Gamme de produits Performances scientifiques
Garantie 2 ans pièces et main-d’œuvre, 5 ans de garantie prolongée optionnelle
Dégivrage Manuel
Options de surveillance SmartCoolingHub
Connectivité Module LAN/WiFi en option
Ampérage 2,0 A
Type de prise CEE 7/7
Tension 220/240 V
Fréquence 50 Hz
Phase 1, monophasé
Puissance 110 W
Consommation d’énergie 180 kWh/an
Concept écologique Faible consommation électrique
Compresseur Sans CFC
Réfrigérant R 600a
Poids à l’expédition (métrique) 40 kg