Learn More
Liebherr™ Congélateur de laboratoire sous paillasse Performance ATEX
Tous les produits Liebherr Appliances ProduitsDescription
- Congélateur de laboratoire sans étincelles pour stockage de solvants et réactifs, largeur 600 mm, capacité brute 101 L
- Plage de température de -9 °C à -30 °C ± °: Stabilité de température testée à EN60068-3
- Extérieur blanc, intérieur en polystyrol moulé de qualité commerciale
- Réfrigération statique avec dégivrage manuel
- Réfrigérant R 290, puissance de connexion 2,0 A, 220-240V/50/1-ph, consommation d’énergie 180 kWh/a
- Capacité nette de 73 L
- 2 étagères en verre
- Intérieur sans étincelle certifié ATEX
- Contrôleur numérique multifonctionnel avec affichage haute résolution et options de connectivité
- Verrou de porte, charnières réversibles, poignée antimicrobienne à levier
- Charge sur étagère : 40 kg
- Option de garantie prolongée de 5 ans disponible dans certains pays
Spécification
Spécification
| Type | ATEX congélateur |
| Capacité (impériale) | 26,7 gal. |
| Capacité (métrique) | 101 L |
| Gamme de températures | -9°C à -30°C |
| Résolution de la température | Affichage 0.1 °C |
| Capteur | NTC |
| Stabilité de la température | ±5 K |
| Modèle de porte | Serrure réversible, auto-fermeuse, installée |
| No. of Doors | 1 |
| Door Material | Acier revêtu de poudre blanche |
| Afficher plus |