Learn More
Liebherr™ Armoire laboratoire ATEX sous paillasse +5°C ± 3K, 134L, série Performance
Code produit 30464309 Tous les produits Liebherr Appliances Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (impériale):
35,4 gal
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (impériale) Conditionnement
30464309 35,4 gal 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
La disponibilité et la date d’expédition estimée sont valables pour un article standard. Si une customisation ou une prestation de service est nécessaire demandez un devis sur cette page ou contactez votre commercial car les délais peuvent varier.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 30464309 Fournisseur Liebherr™ Code fournisseur SRTFG1501
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1937.25€
    1845.00€ / 1 pièces
    Économisez 92.25€
    4% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 08-12-2026
La disponibilité et la date d’expédition estimée sont valables pour un article standard. Si une customisation ou une prestation de service est nécessaire demandez un devis sur cette page ou contactez votre commercial car les délais peuvent varier.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Appareil conçu pour le stockage des produits inflammables avec intérieur sécurisé sans risque d'étincelles, qualifiable suivant FDX15-140 pour une variation de température maximale de ±3K. Pour un stockage sûr, précis et ultra économe en énergie des produits en température positive .
  • Réfrigérateur de laboratoire sous le laboratoire sans étincelle pour stockage de solvants et de réactifs, largeur 600 mm, capacité brute 134 L
  • Plage de température de 3 °C à 16 °C, ± stabilité de température à 3 °C testée à EN60068-3
  • extérieur blanc, intérieur en polystyrol moulé de qualité commerciale, réfrigération assistée par le ventilateur
  • Réfrigérant R 600a, puissance de connexion 2,0 A, 220-240V/50/1-ph, consommation d’énergie 156 kWh/a
  • Capacité nette de 98 L
  • 3 étagères en verre
  • Intérieur sans étincelle certifié ATEX
  • Contrôleur numérique multifonctionnel avec affichage haute résolution et options de connectivité
  • Verrou de porte, charnières réversibles, poignée antimicrobienne à levier
  • Charge sur étagère : 40 kg
  • Option de garantie prolongée de 5 ans disponible dans certains pays
Spécification
Type ATEX frigo
Capacité (impériale) 35,4 gal
Capacité (métrique) 134 L
Gamme de températures 3°C à 16°C
Résolution de la température Affichage 0.1 °C
Capteur NTC
Stabilité de la température ±3 K
Réfrigérant R 600a
Modèle de porte Réversible, Fermeture automatique avec serrure
No. of Doors 1
Door Material Acier blanc revêtu de poudre
Étagères 3 Verre
Matériau de la hotte Acier peint résistant aux rayures
Finition externe Blanc revêtu en poudre
Intérieur Polystyrol moulé de qualité commerciale
Certifications/Conformité ISO 9001, ISO 14001, CE, ATEX Produits certifiés, DIN 13277
Modèle Sous la paillasse, SRTfg 1501
Affichage Affichage monochrome dans la porte
Couleur Blanc
Type de condenseur Fil sur tube à paroi arrière peu entretenu
Type de contrôle Contrôle tactile / affichage numérique dans la porte
À utiliser avec (application) Rangement de rangement pour réfrigérateur de laboratoire sans étincelles
Ports 1 x 12 mm
Gamme de produits Résultats scientifiques
Garantie Parts et Main-d’œuvre d’un an
Dégivrage Automatique : cycle coupé par minutage
Éclairage LED (Voyant LED)
Options de surveillance SmartCoolingHub
Connectivité Module LAN/WiFi optionnel
Compresseur Sans CFC
Ampérage 2,0 A
Type de bouchon CEE 7/7
Tension 220/240 V
Fréquence 50 Hz
Phase 1, monophasée
Puissance 100 W
Consommation d’énergie 156 kWh/a
Concept écologique Faible consommation électrique
Poids à l’expédition (métrique) 40 kg