Learn More
Liebherr™ Réfrigérateur de laboratoire à porte vitrée sous paillasse haute performance
Code produit 30464310 Tous les produits Liebherr Appliances Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (impériale):
36 gal.
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (impériale) Conditionnement
30464310 36 gal. 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 30464310 Fournisseur Liebherr™ Code fournisseur SRTVG1511
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2355.00€
    1945.00€ / 1 pièces
    Économisez 410.00€
    17% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Un stockage frigorifique sécurisé, précis et ultra économe en énergie, le Liebherr™ Le réfrigérateur de laboratoire à porte vitrée sous paillasse est conçu pour des applications à usage général. Liebherr Une qualité de fabrication sur laquelle vous pouvez compter.
  • Porte vitrée sous le plan de travail Réfrigérateur de laboratoire pour stockage général, largeur 600 mm, capacité brute 137 L
  • Plage de température de 3 °C à 16 °C, ± stabilité de température à 3 °C testée à EN60068-3
  • Extérieur blanc, intérieur en polystyrol moulé de qualité commerciale, réfrigération assistée par un ventilateur
  • Réfrigérant R 600a, raccordement nominal 2,0 A, 220-240V/50/1-ph, consommation d’énergie 214 kWh/a
  • Capacité nette de 97 L
  • 3 étagères en fil blanc
  • Contrôleur numérique multifonctionnel avec affichage haute résolution et options de connectivité
  • Verrou de porte, charnières réversibles, poignée antimicrobienne à levier
  • Charge sur étagère : 45 kg
  • Option de garantie prolongée de 5 ans disponible dans certains pays
Spécification
Type Réfrigérateur de laboratoire
Capacité (impériale) 36 gal.
Capacité (métrique) 137 L
Gamme de températures 3°C à 16°C
Résolution de la température Affichage 0.1 °C
Capteur NTC
Stabilité de la température ±3 K
Réfrigérant R 600a
Modèle de porte Verre à fermeture automatique avec serrure
No. of Doors 1
Door Material Acier revêtu de poudre blanche
Étagères 3 Grille recouverte de plastique
Matériau de la hotte Acier peint résistant aux rayures
Finition externe Blanc revêtu en poudre
Intérieur Polystyrène moulé de qualité commerciale
Certifications/Conformité ISO 9001, ISO 14001, CE, DIN 13277
Modèle Sous la paillasse, SRTvg 1511
Affichage Écran monochrome dans la porte
Couleur Blanc
Type de condenseur Câble sur tube à paroi arrière nécessitant peu d'entretien
Type de contrôle Commande tactile / affichage numérique sur la porte
À utiliser avec (application) réfrigérateur de laboratoire à usage général
Ports 1 x 12 mm
Gamme de produits Performances scientifiques
Garantie Parts et Main-d’œuvre d’un an
Dégivrage Automatique : cycle d'arrêt programmé
Éclairage Plafonnier à LED
Options de surveillance SmartCoolingHub
Connectivité Module LAN/WiFi en option
Compresseur Sans CFC
Ampérage 2,0 A
Type de bouchon CEE 7/7
Tension 220/240 V
Fréquence 50 Hz
Phase 1, monophasé
Puissance 100 W
Consommation d’énergie 214 kWh/an
Concept écologique Faible consommation électrique
Poids à l’expédition (métrique) 45 kg