Learn More
Liebherr™ Congélateur de laboratoire sous paillasse Performance STATIC
Code produit 30464304 Tous les produits Liebherr Appliances Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Tiroirs:
2 tiroirs de congélation blancs
Non inclus
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Tiroirs Conditionnement
30464304 2 tiroirs de congélation blancs 1 pièce
30464307 Non inclus 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 30464304 Fournisseur Liebherr™ Code fournisseur SFTSG1501740
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2325.00€
    1885.00€ / 1 pièces
    Économisez 440.00€
    18% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Un stockage de congélation sécurisé, précis et ultra économe en énergie, le Liebherr™ Le congélateur de laboratoire sous paillasse est conçu pour des applications à usage général avec Liebherr Une qualité de fabrication sur laquelle vous pouvez compter.
  • Congélateur de laboratoire sous le laboratoire, largeur 600 mm, capacité brute 101 L
  • Plage de température de -9 °C à -30 °C ± °: Stabilité de température testée à EN60068-3
  • Réfrigération statique SmartFrost, dégivrage manuel
  • extérieur blanc, intérieur en polystyrol moulé de qualité commerciale
  • Réfrigérant R 290, puissance de connexion 2,0 A, 220-240V/50/1-ph, consommation d’énergie 180 kWh/a
  • Capacité nette de 69 L
  • 2 étagères en fil blanc
  • Contrôleur numérique multifonctionnel avec affichage haute résolution et options de connectivité
  • Verrou de porte, charnières réversibles, poignée antimicrobienne à levier
  • Charge sur étagère : 45 kg
  • Option de garantie prolongée de 5 ans disponible dans certains pays
Spécification
Type Congélateur de laboratoire
Capacité (impériale) 26,7 gal.
Capacité (métrique) 101 L
Gamme de températures -9°C à -30°C
Résolution de la température Affichage 0.1 °C
Capteur NTC
Stabilité de la température ±5 K
Modèle de porte Serrure réversible, auto-fermeuse, installée
No. of Doors 1
Door Material Acier revêtu de poudre blanche
Matériau de la hotte Acier peint résistant aux rayures
Matériau de la cuve Polystyrène
Intérieur Polystyrène moulé de qualité commerciale
Étagères 2
Tiroirs 2 tiroirs de congélation blancs
Nbre de tiroirs 3
Certifications/Conformité ISO 9001, ISO 14001, CE, DIN 13277
Modèle Sous la paillasse, SFTsg 1501 740
Affichage Écran monochrome dans la porte
Couleur Blanc
Type de condenseur Câble sur tube à paroi arrière nécessitant peu d'entretien
Type de contrôle Commande tactile / affichage numérique sur la porte
À utiliser avec (application) Congélateur de laboratoire à usage général
Ports 1 x 10 mm
Gamme de produits Performances scientifiques
Garantie 2 ans pièces et main-d’œuvre, 5 ans de garantie prolongée optionnelle
Dégivrage Manuel
Options de surveillance SmartCoolingHub
Connectivité Module LAN/WiFi en option
Ampérage 2,0 A
Type de prise CEE 7/7
Tension 220/240 V
Fréquence 50 Hz
Phase 1, monophasé
Puissance 110 W
Consommation d’énergie 180 kWh/an
Concept écologique Faible consommation électrique
Compresseur Sans CFC
Réfrigérant R 600a
Poids à l’expédition (métrique) 40 kg