Learn More
Liebherr™ Performance Upright ATEX Réfrigérateur/congélateur à usage scientifique
Code produit 30002893 Tous les produits Liebherr Appliances Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacity (Metric) Refrigerator:
267 l
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacity (Metric) Refrigerator Conditionnement
30002893 267 l 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
La disponibilité et la date d’expédition estimée sont valables pour un article standard. Si une customisation ou une prestation de service est nécessaire demandez un devis sur cette page ou contactez votre commercial car les délais peuvent varier.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 30002893 Fournisseur Liebherr™ Code fournisseur SCFFG4002
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4050.00€
    3135.00€ / 1 pièces
    Économisez 915.00€
    22% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 04-12-2026
La disponibilité et la date d’expédition estimée sont valables pour un article standard. Si une customisation ou une prestation de service est nécessaire demandez un devis sur cette page ou contactez votre commercial car les délais peuvent varier.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Sûr, précis et écoénergétique, intérieur sans étincelles, compartiment réfrigérateur/congélateur, le Liebherr™ Le réfrigérateur/congélateur de laboratoire est conçu pour des applications à usage général avec Liebherr™ Une qualité de fabrication sur laquelle vous pouvez compter.
  • Réfrigérateur-congélateur de laboratoire droit sans étincelles.
  • Attrape, section unique.
  • Largeur : 600 mm
  • Extérieur blanc, intérieur en polystyrol moulé de qualité commerciale.
  • Section frigo : réfrigération assistée par un ventilateur
  • Section congélateur : réfrigération statique SmartFrost, dégivrage manuel.
  • 4 étagères en fil de fer réglables, 3 tiroirs transparents pour congélateurs
  • Tiroirs congélateurs : manipulation facile du produit, efficacité énergétique maximale et fluctuation minimale de température.
  • Intérieur certifié ATEX sans étincelle.
  • Contrôleur numérique multifonctionnel avec affichage haute résolution et options de connectivité.
  • Port d’accès pour capteurs externes.
  • Compartiment frigo avec thermostat de sécurité supplémentaire.
  • Historique des alarmes avec températures min/max, durée, etc.
  • Verrou de porte, charnières réversibles, portes auto-fermantes en position 90° dwell, poignées de levier antimicrobiennes.
  • Option de garantie prolongée de 5 ans disponible dans certains pays
Spécification
Type ATEX Certifiée
Capacity (Metric) Freezer 110 L
Capacity (Metric) Refrigerator 267 l
Plage de températures (congélateur) -9°C à -30°C
Plage de températures (réfrigérateur) 3°C à 16°C
Stabilité de la température Refrigerador: ±3 K, Congelador: ±5 mil
Modèle de porte Fermeture automatique
No. of Doors 2 (2 compartiments)
Tiroirs 3 cajones de congelador
Étagères 4
Compresseur Sans CFC
Dégivrage Automatique (réfrigérateur), manuel (congélateur)
Options de surveillance Embase de refroidissement connectée
Réfrigérant R 600a
Matériau de la hotte Acier peint résistant aux rayures
Finition externe Acier thermolaqué
Certifications/Conformité ISO 9 001, ISO 14001, CE, EcoVadis Oro
Modèle Armoire
Affichage Contrôle « Touch »/Afficheur numérique dans la porte
Roulettes Ruedas de 80 mm/100 mm opcionales
Couleur Blanc
Type de condenseur Cable sobre tubo de pared trasera de bajo mantenimiento
Ports Une chambre implantable de 10 mm
Garantie 2 ans pièces et main-d’œuvre, 5 ans de garantie prolongée optionnelle
Consommation d’énergie 390 kWh/a
Ampérage 2,0 A
Tension 220/240 V
Fréquence 50 Hz
Poids à l’expédition (métrique) 89 kg