Learn More
Liebherr™ Réfrigérateur/congélateur vertical haute performance pour usage professionnel
Code produit 30002899 Tous les produits Liebherr Appliances Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Finition externe:
Acier thermolaqué
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Finition externe Conditionnement
30002899 Acier thermolaqué 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 30002899 Fournisseur Liebherr™ Code fournisseur FCFVG4002
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2875.00€
    2265.00€ / 1 pièces
    Économisez 610.00€
    21% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Un réfrigérateur/congélateur sécurisé, durable et écoénergétique pour les produits non thermosensibles. Liebherr™ Le réfrigérateur/congélateur professionnel est conçu pour des applications à usage général avec Liebherr™ Une qualité de fabrication sur laquelle vous pouvez compter.
Réfrigérateur/congélateur vertical professionnel pour le stockage à usage général.
  • Portée
  • 1-section
  • Largeur : 600 mm
  • Classe climatique (directive énergétique) : 5
  • Compartiment réfrigérateur avec ventilation forcée.
  • Compartiment congélateur avec système de refroidissement statique SmartFrost (dégivrage manuel)
  • 4 étagères métalliques réglables, 3 tiroirs de congélation transparents.
  • Contrôleur numérique multifonctionnel avec écran haute résolution et options de connectivité.
  • Serrure de porte, charnières réversibles, portes à fermeture automatique à 90°° position de maintien, poignées de levier antimicrobiennes.
Spécification
Type Gama de servicios de alimentación
Capacity (Metric) Freezer 187 L
Capacity (Metric) Refrigerator 267 L
Plage de températures (congélateur) -9 °C à -26 °C
Plage de températures (réfrigérateur) 1°C à 15°C
Stabilité de la température Refrigerador: ±3 K, Congelador: ±5 mil
Modèle de porte Fermeture automatique
No. of Doors 2 (2 compartiments)
Étagères 4
Compresseur Sans CFC
Dégivrage Automatique (réfrigérateur), manuel (congélateur)
Options de surveillance Embase de refroidissement connectée
Réfrigérant R 290
Matériau de la hotte Acier peint résistant aux rayures
Finition externe Acier thermolaqué
Certifications/Conformité ISO 9 001, ISO 14001, CE, EcoVadis Oro
Modèle Armoire
Affichage Control táctil / Pantalla digital en la puerta
Roulettes Ruedas de 80 mm/100 mm opcionales
Couleur Blanc
Type de condenseur Cable sobre tubo de pared trasera de bajo mantenimiento
Ports R 290
Garantie Parts et Main-d’œuvre d’un an
Consommation d’énergie 525 kWh/a
Ampérage 2,0 A
Tension 220/240 V
Fréquence 50 Hz
Poids à l’expédition (métrique) 85 kg