Learn More
Liebherr™ Congélateur statique vertical performant avec étagères, destiné à un usage en laboratoire
Code produit 18643903 Tous les produits Liebherr Appliances Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
316 L
499 L
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
18643903 499 L 1 pièce
17992431 316 L 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
La disponibilité et la date d’expédition estimée sont valables pour un article standard. Si une customisation ou une prestation de service est nécessaire demandez un devis sur cette page ou contactez votre commercial car les délais peuvent varier.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 18643903 Fournisseur Liebherr™ Code fournisseur SFFSG 5501 740
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4715.00€
    3615.00€ / 1 pièces
    Économisez 1100.00€
    23% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 04-12-2026
La disponibilité et la date d’expédition estimée sont valables pour un article standard. Si une customisation ou une prestation de service est nécessaire demandez un devis sur cette page ou contactez votre commercial car les délais peuvent varier.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Stockage de congélation sécurisé, précis et ultra économe en énergie. Conçu pour des applications en laboratoire avec Liebherr une qualité de fabrication fiable.
  • Réglage de température : de -9 °C à -30 °C – permet un stockage flexible des objets sensibles à la température
  • Stabilité de température fiable de ±5 °C (jusqu’à IEC 60068-3)
  • SmartFrost – rend le dégivrage moins fréquent
  • Niveau de bruit : 49 dB – assure un fonctionnement silencieux en laboratoire
  • La serrure – mécanique empêche l’accès non autorisé
  • La connectivité adaptable – permet l’intégration avec des systèmes de surveillance numérique
  • Réfrigérant naturel R 600a – écologique et économe en énergie
  • La manipulation – antimicrobienne réduit les bactéries de 99,99 % sans effort de nettoyage supplémentaire
  • L’enregistrement – de la température maximale enregistre automatiquement les écarts de température pour un aperçu rapide
  • Des systèmes – d’alarme complets alertent immédiatement en cas de dysfonctionnement préservent la qualité de l’échantillon
  • Ø Prise d’accès de 10 mm pour capteurs – externes, facile à installer pour un contrôle de température supplémentaire
  • La porte – auto-fermée se ferme automatiquement sous 90° degrés et maintient la température de l’appareil stable
  • Option de garantie prolongée de 5 ans disponible dans certains pays
Specifications
Type Congélateur de laboratoire
Capacité (impériale) 17,62 ft3
Capacité (métrique) 499 L
Gamme de températures -9°C à -30°C
Résolution de la température 0,1 °C
Capteur NTC
Température (point de consigne) -20 °C
Stabilité de la température ±5 K
Modèle de porte Serrure réversible, auto-fermeuse, installée
No. of Doors 1
Door Material Acier
Côté charnière Droite
Matériau de la hotte Acier peint résistant aux rayures
Matériau de la cuve Polystyrène
Finition externe Blanc revêtu en poudre
Étagères 4
Tiroirs 8
Nbre de tiroirs 8
Certifications/Conformité ISO 9001, ISO 14001, CE
Modèle Autonome
Affichage Contrôle tactile/Affichage numérique dans la porte
Roulettes Optionnel (dia. 80 mm, 100 mm)
Couleur Blanc
Type de condenseur Câble sur tube à paroi arrière à faible entretien
Type de contrôle Contrôle tactile/Affichage numérique dans la porte
À utiliser avec (application) Stockage des produits sensibles à la température
Ports Un port de 10 mm
Garantie 2 ans pièces et main-d’œuvre, 5 ans de garantie prolongée optionnelle
Dégivrage Manuel
Éclairage Aucun
Dimensions (P x l x H) extérieures 76.9 x 74.7 x 168.4 cm
Options de surveillance Alarmes, contacts d’alarme à distance
Sécurité d’accès Serrure mécanique de porte
Enregistreur de données intégré Non
Connectivité Module WiFi/LAN optionnel
Ampérage 2,0 A
Type de prise CEE 7/7
Tension 220/240 V
Fréquence 50 Hz
Phase Monophase
Puissance 240 W
Consommation d’énergie 516 kWh/a
Compresseur Sans CFC
Réfrigérant R290
Poids à l’expédition (métrique) 104.6 kg
Poids (métrique) 99.4 kg