Learn More
Labcon™ PerformR™ Tubes de cytométrie de flux à fond rond 12 x 75 mm
GREENER_CHOICE
Code produit 30280329
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Bleu
Vert
Conditionnement:
1000 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur unitSize
30280329 Vert 1000 pièces
30280332 Bleu 1000 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30280329 Fournisseur Labcon™ Code fournisseur 33503670009
Expédition estimée: 16-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Tubes en polypropylène pour le tri cellulaire et l'utilisation générale en cytométrie de flux
  • Tubes de cytométrie en flux
  • ATP, sans RNase/DNase ni endotoxines (apyrogène)
  • polypropylène USP résine de classe VI
  • Centrifugation à 3 000 g
  • Congelable jusqu'à -80 °C
  • Autoclavable
  • Capacité : 5 ml
  • Joint d'étanchéité avec bouchon ou capuchon à double position vendus séparément
  • 12 mm L. 75 mm H.
  • Fabriqué en USA
Spécification
Certifications/Conformité ISO 9001:2015, FDA CFR 21 GMP
Couleur Vert
Type de produit Accessoires pour cytomètre de flux