Description
- Tube à centrifuger conique
- ATP, sans RNase/DNase ni endotoxines (apyrogène)
- Les bouchons comprennent une doublure en polyéthylène basse densité expansé (PEBD).
- Ne peut être autoclavé ni congelé.
- Force de réaction maximale (RCF) : 3 000 xg
- Fabriqué en USA
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP |
| Matériau du bouchon | Polyéthylène |
| Couleur de bouchon | Violet |
| Couleur | Naturel |
| Capacité (métrique) | 15 mL |
| Jetable | Usage unique |
| Matériau | Polystyrène |
| Conditionnement | 1000 tubes / sachet, 1 sachet / boîte. |
| Quantité | 1 000 tubes/sachet |
| Stérilité | Non stérile |
| Show More |