Learn More
Perhydrocyclobuta[c]furane-1,3-dione, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10597634
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10597634 5 g 5g
10384412 250 mg 250mg
10202922 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10597634 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur BTB13668DE
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 4462-96-8
Formule moléculaire C6H6O3
Poids moléculaire (g/mol) 126.111
Clé InChI NMNZZIMBGSGRPN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-oxabicyclo 3.2.0 heptane-2,4-dione, perhydrocyclobuta c furan-1,3-dione, 1,2-cyclobutanedicarboxylic anhydride, cyclobutane-1,2-dicarboxylic anhydride, 1,2-cyclobutanedicarboxylic anhydride, cis-,, acmc-1ahmk, 3-oxabicyclo 3.2.0 heptane-2, cis
CID PubChem 138261
Nom IUPAC oxabicyclo-3[3.2.0]heptane-2,4-dione
SMILES C1CC2C1C(=O)OC2=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Perhydrocyclobuta[c]furan-1, 3-dione
Plage de pourcentage du dosage 95%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 5 g
Poids de la formule 126.11
Pourcentage de pureté 97%