Learn More
Peri-xanthénoxanthène, 95 %, ACROS Organics™
Code produit 15294408 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15294408 250 mg 250mg
15284408 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15294408 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 454892500
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Identifiants chimiques
CAS 191-28-6
Formule moléculaire C20H10O2
Poids moléculaire (g/mol) 282.3
Clé InChI AMDQVKPUZIXQFC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme dinaphthylene dioxide, peri-xanthenoxanthene, dinaphthalene dioxide, xantheno 2,1,9,8-klmna xanthene
CID PubChem 240798
SMILES C1=CC2=C3C(=C1)OC4=C5C3=C(C=C2)OC6=CC=CC(=C65)C=C4
Spécification
Nom chimique ou matériau Peri-xanthenoxanthene
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 94% min. (HPLC)
Quantité 250 mg
Poids de la formule 282.3
Pourcentage de pureté 95%
compliance-icons
Identifiant produit
  • Peri-xanthenoxanthene, 95%
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Mention de danger
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P333+P313-En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.
  • P342+P311-En cas de symptômes respiratoires: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .