Learn More
Péricyazine, TRC
Code produit 30008761
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
250 mg
Conditionnement:
250mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30008761 250 mg 250mg
17954085 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30008761 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCP287360250MG
 Article restreint
Expédition estimée: 15-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2622-26-6
Formule moléculaire C21 H23 N3 O S
Poids moléculaire (g/mol) 365.49
Synonyme 10H-Phenothiazine-2-carbonitrile, 10-[3-(4-hydroxy-1-piperidinyl)propyl]-Phenothiazine-2-carbonitrile, 10-[3-(4-hydroxypiperidino)propyl]- (6CI,7CI,8CI), 10-[3-(4-Hydroxypiperidino)propyl]phenothiazine-2-carbonitrile, 2-Cyano-10-[3-(4-hydroxy-1-piperidyl)propyl]phenothiazine, 2-Cyano-10-[3-(4-hydroxypiperidino)propyl]phenothiazine, Aolept, Bayer 1409, FI 6145, Nelactil, Nemactil, Neulactil, Neuleptil, Periciazine, Periciazinum, Pericyazine, Properciazine, Propericiazine, Propericyazine, RP 8909, SKF 20716
Nom IUPAC 10-[3-(4-hydroxypipéridin-1-yl)propyl]phénothiazine-2-carbonitrile
SMILES OC1CCN(CCCN2c3ccccc3Sc4ccc(cc24)C#N)CC1
Spécification
Nom chimique ou matériau Pericyazine
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 250 mg
Formule InChI InChI=1S/C21H23N3OS/c22-15-16-6-7-21-19(14-16)24(18-4-1-2-5-20(18)26-21)11-3-10-23-12-8-17(25)9-13-23/h1-2,4-7,14,17,25H,3,8-13H2
Poids de la formule 365.1562
Pourcentage de pureté >95%