Learn More
Contec™ PeridoxRTU
BIOPHARMA
Code produit 17241502 Tous les produits Contec Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
0,9 L
3,78 L
Conditionnement:
4 pièces
6 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Conditionnement
17241502 0,9 L 6 pièces
17251502 3,78 L 4 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 17241502 Fournisseur Contec™ Code fournisseur FBC0902PX
Discount Lab Supplies
Utilisez le code promo 28170
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 23-12-2026
PeridoxRTU est un mélange de peroxyde d'hydrogène et d'acide peracétique.
  • Contec PeridoxRTU est un BPR et un sporicide autorisé par l'EPA permettant une réduction supérieure à un log 3 contre les spores bactériennes et fongiques en moins de 3 minutes
  • Un mélange de peroxyde d'hydrogène et d'acide peracétique, Contec PeridoxRTU Il est fourni prêt à l'emploi et est efficace contre les bactéries, les champignons, les moisissures, les levures et les spores.
  • La formule exclusive de PeridoxRTU contient des tensioactifs pour une efficacité de nettoyage accrue ainsi que des inhibiteurs de corrosion pour la protection des surfaces.
  • PeridoxRTU peut être utilisé pour nettoyer et désinfecter les surfaces sans les endommager ni en altérer la fonctionnalité
  • Contec PeridoxRTU est filtré et rempli dans un environnement contrôlé
  • Le produit stérile est fourni validé stérile à un niveau garanti de stérilité de 10-6
  • Fourni en sachet double ou simple, le produit est conçu pour faciliter l’entrée dans les salles blanches pharmaceutiques
  • Disponible en flacon de 0,9 L avec bouchon à tirer/pousser pour les petites zones ou en récipients à bouchon de 3,78 L pour la saturation de la tête de vadrouille ou lorsque de plus grands volumes sont nécessaires
  • La chimie hyperactive brevetée permet une action rapide et une réduction du temps consacré à la biodécontamination
  • Une version stérile validée est disponible, ce qui la rend adaptée aux salles blanches de classe A et B.
  • Excellente compatibilité des matériaux et n’endommagera pas les matériaux courants de la salle blanche
  • Le conditionnement en sachet double/simple facilite la désinfection de transferts dans la salle blanche
  • Le bouchon à tirer/pousser sur le flacon de 0,9 L élimine les gouttelettes réduisant le risque d’inhalation et peut être facilement appliqué sur une lingette ou un dispositif de nettoyage
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Désinfectant, stérilisant et nettoyant sporicide pour salles blanches
Forme Liquide
pH Sans objet
Scent Sans parfum
Stérilité Non stériles
Aspect Transparent
Autoclavable Non autoclavable
Couleur Transparent
Composition Peroxyde d’hydrogène et acide peracétique
Concentration RTU
Jetable Usage limité
Filtré Produit non filtré
Inflammable Non
Volume (métrique) 0,9 L
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • PeridoxRTU
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P405-Garder sous clef.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: acetic acid, hydrogen peroxide