Learn More
Perillartine, MedChemExpress
Code produit 16479176
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16479176 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16479176 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HYN2084
MedChemExpress Perillartine is a sweetener, which activates the taste receptor type 1 member 2 (Tas1r2) subunit in a species-dependent manner.
Perillartine is a sweetener, which activates the taste receptor type 1 member 2 (Tas1r2) subunit in a species-dependent manner.
Spécification
Nom chimique ou matériau Perillartine
CAS 30950-27-7
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C10H15NO
Quantité 100 mg
Synonyme DL-Perillartine
Informations sur la solubilité DMSO : ≥ 100 mg/mL (605.22 mM) ∣H2O : 0.67 mg/mL (4.05 mM; Need ultrasonic)
SMILES CC(C1CC=C(/C=N/O)CC1)=C
Poids moléculaire (g/mol) 165.23
Poids de la formule 165.23
Pourcentage de pureté 98.94%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Metabolism-protein/nucleotide metabolism