Learn More
Cytiva Pompe péristaltique
Code produit 11340142 Tous les produits Cytiva Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Canaux:
1
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Canaux Conditionnement
11340142 1 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 11340142 Fournisseur Cytiva Code fournisseur 18111091
Expédition estimée: 24-11-2026
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
La pompe péristaltique monocanal combine des débits reproductibles à un fonctionnement simple. La pompe péristaltique Cytiva fonctionne comme une unité autonome ou peut être interfacée avec des collecteurs de fractions programmables.
Caractéristiques
  • Faible débit de pulsation de 0,6 à 500 ml/h,
  • Plaque de pression automatique pour des modifications pratiques des tubulures
  • Fonctions de débit maximum et de sens inverse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Canaux 1
Comprend 2 tubulures en silicone D.I. 1 mm, 2,1 mm, 3,1 mm, 6 connecteurs de tubulure, clé Allen 3 mm, guide de débit, fusible et fusible pour joint torique, tige de support/P-1
Type de produit Pompe péristaltique