Learn More
Watson-Marlow Entraînement série 120 avec tête de pompe
Code produit 12555316
Modifier l'affichage
Click to view available options
Débit:
0,0001 à 36 ml/min.
0,001 à 120 ml/min.
0,001 à 170 mL/min.
0,002 à 190 mL/min.
0,003 à 54 mL/min.
Tête de pompe:
Tête de pompe monocanal
Tête de pompe à 3 canaux
Tête de pompe à changement rapide
Tête de pompe à clapet
Tête de pompe à double canal
Conditionnement:
1 pièce
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Débit Tête de pompe Conditionnement
12555316 0,003 à 54 mL/min. Tête de pompe à changement rapide 1 pièce
12466260 0,001 à 170 mL/min. Tête de pompe à clapet 1 pièce
12426260 0,001 à 120 ml/min. Tête de pompe monocanal 1 pièce
12446260 0,0001 à 36 ml/min. Tête de pompe à 3 canaux 1 pièce
12436260 0,0001 à 36 ml/min. Tête de pompe à double canal 1 pièce
12476260 0,002 à 190 mL/min. Tête de pompe à clapet 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 12555316 Fournisseur Watson-Marlow Code fournisseur 010.6141.R00
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    9009.90€
    3525.00€ / 1 pièces
    Économisez 5484.90€
    60% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 18-01-2027
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Les pompes de la série 120 sont petites et empilables, ce qui permet de gagner un espace précieux dans les installations de salles blanches, de LAF et d'armoires de biosécurité, capables de débits allant jusqu'à 190 mL/min.
  • La série 120 est la pompe idéale pour maximiser le rendement dans les applications de fermentation et de culture cellulaire. Ultra-compact et empilable pour de multiples alimentations telles que le contrôle du pH, l'antimousse, l'ajout de nutriments et de tampon, le 120 offre la combinaison idéale de taille et de technologie pour optimiser votre processus. La pompe de la série 120 est parfaitement adaptée aux systèmes à usage unique. Le changement de tube, sans erreur, ne prend que quelques secondes.
  • Les procédés biopharmaceutiques nécessitent un pompage précis et reproductible, facile à valider. Avec une plage de vitesse exceptionnelle de 2 000:1, la pompe de la série 100 offre la flexibilité et la pureté si essentielles aux essais cliniques de médicaments. Un verrouillage du clavier sécurise vos paramètres de pompage pour des performances constantes et reproductibles.
  • Options de têtes de pompe disponibles en standard (autres disponibles sur demande) :
  • Pompe monocanal 120R à deux galets pour tubage continu
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de contrôle Numérique, à vitesse variable
Type d’affichage LED
Classification du boîtier IP31
Débit 0,003 à 54 mL/min.
Pression maximale 30 psi
Motor Speed 0,1 à 32 tr/min
Contrôle externe Télécommande manuelle ou commande automatique via des entrées de 4 à 20 mA ou 0 à 10 V.
Modèle 120 U/R
Tête de pompe Tête de pompe à changement rapide
Tension 90/264 V