Learn More
Sartorius Entraînement de pompe péristaltique
Code produit 30178712 Tous les produits Sartorius Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Débit:
0,002 à 3 000 ml/min
Conditionnement:
1 feuille
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Débit Conditionnement
30178712 0,002 à 3 000 ml/min 1 feuille
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 30178712 Fournisseur Sartorius Code fournisseur VFAPD00011
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4879.48€
    4358.09€ / 1 feuilles
    Économisez 521.39€
    10% de réduction
Expédition estimée: 22-01-2027
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Entraînement par pompe péristaltique pour le traitement d'échantillons avec Vivaflow cassettes TFF et Sartobind consommables de chromatographie. Conçu pour l'ultrafiltration, la diafiltration et la purification.
  • Montage de la tête de pompe sans outil, réglage intuitif du maintien du tube et chargement facile.
  • La commande numérique avec entrée à distance optionnelle assure un débit constant et instantanément réversible.
  • Le fluide de traitement est confiné à la tubulure afin de garantir la propreté de l'échantillon et de la pompe.
  • Nettoyage facile par simple essuyage et têtes de pompe lavables, ne nécessitant qu'une lubrification occasionnelle.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de contrôle Numérique
Type d’affichage LCD
Classification du boîtier IP31
Débit 0,002 à 3 000 ml/min
Pression maximale 2 bars
Motor Speed 3 à 400 RPM
Réversible Oui
Type de filtre Ultrafiltration
Format Cassette
Matériau Polycarbonate
Matériau (membrane) PES
MWCO 5 kDa
Stérilité Non-sterile
Dimensions (L x l x H) 230 x 170 x 132 mm
Tension 115/230 V
Type TFF cassette
Volume (métrique) 0.5 L