Learn More
Sartorius Tête de pompe péristaltique pour tube de 1,6 mm
Code produit 30178741 Tous les produits Sartorius Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Taille de la tubulure:
1,6 mm
Conditionnement:
1 feuille
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Taille de la tubulure Conditionnement
30178741 1,6 mm 1 feuille
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30178741 Fournisseur Sartorius Code fournisseur VFAPH00011
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    751.17€
    669.28€ / 1 feuilles
    Économisez 81.89€
    10% de réduction
En stock
Tête de pompe péristaltique pour tubes de 1,6 mm, compatible avec une large gamme de diamètres internes.
  • Installation simple et intuitive
  • Contrôle précis du débit
  • Éviter la contamination
  • Entretien minimum
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Dimensions (L x l x H) 85 x 60 x 82 mm
Type de filtre Ultrafiltration
Format Cassette
Matériau Polycarbonate
Matériau (membrane) PES
MWCO 5 kDa
Stérilité Non-sterile
Taille de la tubulure 1,6 mm
Type Tête de pompe péristaltique, TFF cassette
Volume (métrique) 1 L