Learn More
- Home
- Products
- De la tubulure
- Tubulures à vide
- HelixMark™ Peristaltic Pump Silicone Tubing
HelixMark™ Peristaltic Pump Silicone Tubing
Code produit 16673294
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique) interne:
0,51 mm
0,79 mm
0,99 mm
1,50 mm
1,60 mm
2,01 mm
2,52 mm
3,00 mm
3,18 mm
4,01 mm
4,78 mm
6,35 mm
7,95 mm
9,53 mm
12,01 mm
12,70 mm
15,88 mm
16,00 mm
19,05 mm
25,4 mm
Diamètre (métrique) externe:
1,60 mm
2,52 mm
3,02 mm
3,53 mm
3,71 mm
3,99 mm
4,01 mm
4,80 mm
5,44 mm
6,38 mm
7,95 mm
7,98 mm
9,55 mm
9,86 mm
11,13 mm
11,15 mm
11,43 mm
12,70 mm
12,73 mm
13,21 mm
14,30 mm
15,89 mm
15,98 mm
16,38 mm
19,03 mm
19,05 mm
19,56 mm
20,03 mm
22,20 mm
22,23 mm
24,03 mm
25,38 mm
28,55 mm
34,90 mm
35,56 mm
Conditionnement:
3 rouleaux
38 product options available for selection
| Code produit | Diamètre (métrique) interne | Diamètre (métrique) externe | unitSize |
|---|---|---|---|
| 16673294 | 25,4 mm | 35,56 mm | - |
| 16603264 | 0,51 mm | 3,71 mm | - |
| 16613264 | 0,79 mm | 3,99 mm | - |
| 16623264 | 0,99 mm | 1,60 mm | - |
| 16633264 | 1,50 mm | 2,52 mm | - |
| 16643264 | 1,60 mm | 4,80 mm | - |
| 16653264 | 1,60 mm | 6,38 mm | - |
| 16663264 | 2,01 mm | 3,02 mm | - |
| 16673264 | 2,52 mm | 3,53 mm | - |
| 16683264 | 3,00 mm | 4,01 mm | - |
| 16693264 | 3,18 mm | 6,38 mm | - |
| 16603274 | 3,18 mm | 7,95 mm | - |
| 16613274 | 4,01 mm | 5,44 mm | - |
| 16623274 | 4,78 mm | 7,98 mm | 3 rouleaux |
| 16633274 | 4,78 mm | 9,55 mm | - |
| 16643274 | 4,78 mm | 9,86 mm | - |
| 16653274 | 4,78 mm | 11,13 mm | - |
| 16663274 | 6,35 mm | 9,55 mm | - |
| 16673274 | 6,35 mm | 11,13 mm | - |
| 16683274 | 6,35 mm | 11,43 mm | - |
| 16693274 | 6,35 mm | 12,70 mm | - |
| 16603284 | 6,35 mm | 13,21 mm | - |
| 16613284 | 7,95 mm | 11,15 mm | - |
| 16623284 | 7,95 mm | 12,73 mm | - |
| 16633284 | 7,95 mm | 15,98 mm | - |
| 16643284 | 9,53 mm | 14,30 mm | - |
| 16653284 | 9,53 mm | 15,89 mm | - |
| 16663284 | 9,53 mm | 16,38 mm | - |
| 16673284 | 9,53 mm | 19,03 mm | - |
| 16683284 | 12,01 mm | 20,03 mm | - |
| 16693284 | 12,70 mm | 19,05 mm | - |
| 16603294 | 12,70 mm | 19,56 mm | - |
| 16613294 | 12,70 mm | 22,20 mm | - |
| 16623294 | 15,88 mm | 22,23 mm | - |
| 16633294 | 15,88 mm | 25,38 mm | - |
| 16643294 | 16,00 mm | 24,03 mm | - |
| 16653294 | 19,05 mm | 28,55 mm | - |
| 16663294 | 25,4 mm | 34,90 mm | - |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 38 options available.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Code produit
16673294
Fournisseur
HelixMark™
Code fournisseur
45635428
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Designed and manufactured for use with medical and pharmaceutical peristaltic pumps and other applications with higher effective forces
- A special production process designed to meet these requirements ensures that the products provide greater stability and capacity to withstand stresses
- The range offers sizes suitable for use with all commonly used pump types
- The tubing is individually packaged in pre-cut lengths of 7.5 m
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | USP Class VI, ISO 10993-1, FDA 21 CFR 177-2600, EP 3.1.9 |
| Description | Matching pump size: #92 TW |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Diamètre (métrique) interne | 25,4 mm |
| Matériau | Silicone durci au platine |
| Diamètre (métrique) externe | 35,56 mm |
| Longueur totale (impériale) | 25 ft. |
| Longueur totale (métrique) | 7.5 m |
| Épaisseur (métrique) | 5.08 mm |
| À utiliser avec | Peristaltic Pump Silicone Tubing for Increased Durability and Performance |
| Température min. de fonctionnement (métrique) | -30°C |
| Quantité d’emballage | 7.5 m |
| Stérilité | Non stérile |
| Max. Operating Temperature (Metric) | 200°C |
| Type de produit | Tubing |
| Afficher plus Afficher moins |