Learn More
Gilson™ Tubulure pour pompe péristaltique pour têtes de pompe à flux moyen Gilson™ MF1 et MF4
Code produit p-8002425 Tous les produits Gilson Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Débit:
1°ml/min
1,42 ml/min.
14°ml/min
16°ml/min
2°ml/min
2,8 ml/min.
25°ml/min
29°ml/min
3°ml/min
47°ml/min
55┬░ml/min
70°ml/min
9°ml/min
Perméabilité aux gaz:
Faible
Haut
Imperméable à la plupart des gaz
Couleur:
Bleu
Gris
Jaune/Bleu
Noir
Noir / blanc
Orange / jaune
Rose / Rose
Violet
Violet / blanc
Violet / noir
Violet/Noir
blanc
Matériau:
Iso-Versinic
PVC
Silicone
Conditionnement:
12 pièces
3m
4 pièces
15 product options available for selection
Product selection table with 15 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Débit Perméabilité aux gaz Couleur Matériau unitSize
10205692 1,42 ml/min. Faible Orange / jaune PVC 12 pièces
10021972 3°ml/min Faible Noir PVC 3m
10153192 9°ml/min Faible Gris PVC 3m
10133002 16°ml/min Faible Bleu PVC 12 pièces
10694153 14°ml/min Faible Jaune/Bleu PVC 12 pièces
10285922 16°ml/min Faible Bleu PVC 3m
10357422 1°ml/min Haut blanc Silicone 4 pièces
10377752 25°ml/min Faible Violet PVC 12 pièces
10082002 29°ml/min Faible Violet/Noir PVC 3m
10387752 29°ml/min Faible Violet / noir PVC 12 pièces
10042052 2,8 ml/min. Haut Violet / blanc Silicone 4 pièces
10226122 2°ml/min Haut Rose / Rose Silicone 4 pièces
10760095 47°ml/min Faible Noir / blanc PVC 12 pièces
10367612 55┬░ml/min Imperméable à la plupart des gaz Noir Iso-Versinic 4 pièces
10695883 70°ml/min Imperméable à la plupart des gaz Noir Iso-Versinic 4 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 15 options available.
15 options
Code produit 10205692 Fournisseur Gilson™ Code fournisseur F117934
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Fabriquée conformément aux normes les plus strictes. La tubulure pour pompe péristaltique Gilson™ à utiliser avec les têtes de pompe à flux moyen Gilson™ MF1 et MF4 est autoclavable.
Dans le cadre de nos gammes MINIPULS™ 3 et Evolution de pompes péristaltiques, Gilson offre une variété de tubulures de différents matériaux, tailles de diamètre intérieur et longueurs.
Choix des matériaux
  • Tubulure en silicone (Versilic™) : est biologiquement neutre et n’inhibe pas la culture cellulaire tout en répondant aux exigences de la pharmacopée européenne, aux tests biologiques de l’USP classe VI et aux exigences de biocompatibilité de la norme ISO 10993.
  • Tubulure ISOVERSINIC™ : montre une excellente résistance aux acides forts, aux agents oxydants et aux solvants aromatiques et chlorés.
  • Tubulure PharMed™ : conforme aux exigences de la pharmacopée européenne, aux tests biologiques de l’USP classe VI et aux exigences de biocompatibilité de la norme ISO 10993.
  • Tubulure en PVC (Tygon™) : supporte quasiment tous les produits chimiques inorganiques présents dans un laboratoire et peut être utilisé dans les environnements corrosifs.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Autoclavable Autoclavable
Diamètre (métrique) interne 0,51 mm
Matériau PVC
Longueur totale (métrique) 40 cm
À utiliser avec Tête de pompe à débit moyen MF1 et MF4
À utiliser avec (application) La tubulure à flux moyen présente des butées d’arrêt à code couleur pour une identification facile du diamètre interne de la tubulure
Stérilité Stérile
Débit 1,42 ml/min.
Perméabilité aux gaz Faible
Couleur Orange / jaune
Type de produit Tubulure pour pompe péristaltique