Learn More
Thermo Scientific™ Peristaltic Pump Tubing for iCAP™ MX and iCAP™ Q/Qnova Series ICP-MS System
Code produit 15948486 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type:
Tubulure pour pompe péristaltique
Diamètre (métrique):
0,762 mm
1,295 mm
Matériau:
PVC
Santoprène
Conditionnement:
1 pièce
12 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type Diamètre (métrique) Matériau Conditionnement
15948486 Tubulure pour pompe péristaltique 1,295 mm Santoprène 1 pièce
17511136 Tubulure pour pompe péristaltique 0,762 mm PVC 12 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15948486 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 1320110
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Designed for durability and fitness for purpose, a range of Thermo Scientific™ Peristaltic Pump Tubing for the iCAP™ MX and iCAP™ Q/Qnova Series is available to suit your sample matrices and ICP-MS applications.
Suit your sample matrices and applications with this comprehensive range of Thermo Scientific™ Peristaltic Pump Tubing for the Thermo Scientific™ iCAP™ MX and iCAP™ Q/Qnova Series ICP-MS systems; all designed for durability and fitness for purpose.
Sélectionnez les consommables haute qualité pour des performances améliorées
Choisissez parmi les tubulures pour pompe péristaltique suivantes :
  • Tubulure pour pompe péristaltique - dia. 0,508 - orange/jaune - PVC
  • Tubulure pour pompe péristaltique - dia. 0,381 - orange/vert - PVC
  • Tubulure pour pompe péristaltique - dia. 0,762 - noir/noir - PVC
  • Tubulure pour pompe péristaltique - dia. 0,254 - orange/bleu - PVC
  • Tubulure pour pompe péristaltique - dia. 1,295 - gris/gris - santoprène
  • Tubulure pour pompe péristaltique - dia. 3,175 - noir/blanc - santoprène
Spécification
Type Tubulure pour pompe péristaltique
À utiliser avec (équipement) iCAP MX and iCAP Q/Qnova Series
Matériau Santoprène
Diamètre (métrique) 1,295 mm