Learn More
Thermo Scientific™ Peristaltic Pump Tubing for iCAP™ MX and iCAP™ Q/Qnova Series ICP-MS System
Code produit 17511136 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type:
Tubulure pour pompe péristaltique
Diamètre (métrique):
0,762 mm
1,295 mm
Matériau:
PVC
Santoprène
Conditionnement:
1 pièce
12 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type Diamètre (métrique) Matériau Conditionnement
17511136 Tubulure pour pompe péristaltique 0,762 mm PVC 12 pièces
15948486 Tubulure pour pompe péristaltique 1,295 mm Santoprène 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 17511136 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 1320060
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Designed for durability and fitness for purpose, a range of Thermo Scientific™ Peristaltic Pump Tubing for the iCAP™ MX and iCAP™ Q/Qnova Series is available to suit your sample matrices and ICP-MS applications.
Suit your sample matrices and applications with this comprehensive range of Thermo Scientific™ Peristaltic Pump Tubing for the Thermo Scientific™ iCAP™ MX and iCAP™ Q/Qnova Series ICP-MS systems; all designed for durability and fitness for purpose.
Sélectionnez les consommables haute qualité pour des performances améliorées
Choisissez parmi les tubulures pour pompe péristaltique suivantes :
  • Tubulure pour pompe péristaltique - dia. 0,508 - orange/jaune - PVC
  • Tubulure pour pompe péristaltique - dia. 0,381 - orange/vert - PVC
  • Tubulure pour pompe péristaltique - dia. 0,762 - noir/noir - PVC
  • Tubulure pour pompe péristaltique - dia. 0,254 - orange/bleu - PVC
  • Tubulure pour pompe péristaltique - dia. 1,295 - gris/gris - santoprène
  • Tubulure pour pompe péristaltique - dia. 3,175 - noir/blanc - santoprène
Spécification
Type Tubulure pour pompe péristaltique
À utiliser avec (équipement) Systèmes ICP-MS ICAP série Q/Qnova
Matériau PVC
Diamètre (métrique) 0,762 mm