Learn More
Axygen™ Pointes pour robotique multisondes PerkinElmer™ Janus™ &
GREENER_CHOICE
Code produit 12766719 Tous les produits Axygen Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
20 μl
25 μl
50 μl
175 μl
200 μl
Stérilité:
Non stérile
Stérile
Couleur:
Noir
Transparent
Conditionnement:
4800 pièces
960 pièces
17 product options available for selection
Product selection table with 17 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Stérilité Couleur unitSize
12766719 175 μl Stérile Transparent 4800 pièces
11350285 175 μl Stérile Transparent 960 pièces
12545477 200 μl Stérile Transparent 960 pièces
10270310 200 μl Stérile Transparent 4800 pièces
11380285 25 μl Stérile Noir 960 pièces
12776719 25 μl Stérile Noir 4800 pièces
12772916 50 μl Non stérile Noir 4800 pièces
11340295 50 μl Non stérile Noir 960 pièces
12792906 200 μl Non stérile Noir -
11320295 200 μl Non stérile Noir -
12786719 25 μl Stérile Transparent 4800 pièces
11370285 25 μl Stérile Transparent 960 pièces
12756719 175 μl Stérile Noir 4800 pièces
11360285 175 μl Stérile Noir -
12585477 20 μl Stérile Transparent 960 pièces
12752916 20 μl Non stérile Transparent 4800 pièces
11390285 20 μl Non stérile Transparent 960 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 17 options available.
17 options
Code produit 12766719 Fournisseur Axygen™ Code fournisseur RRF175CRS
Expédition estimée: 03-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Plages de volumes comprises entre 20 et 200μl
  • En rack
  • Pointes noires et transparentes disponibles
  • Avec détection de niveau de liquide
  • Pointes non stériles et préstérilisées
  • Inserts de couleurs de rack bleus, rouges et verts
Informations sur la commande
96 pointes/rack, 10 racks/sachet, 5 sachets/boîte
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Volume (métrique) 175 μl
Filtré À filtre
Stérilité Stérile
Couleur Transparent
Couleur de rack Rouge
Autoclavable Autoclavable
Déclaration de pureté Sans DNase, RNase ni pyrogène
Format Rack
Type de pointe Automatisation, Rond
Conditionnement En rack
Quantité 50 portoirs/boîte
À utiliser avec (équipement) PerkinElmer Janus, PerkinElmer MultiProbe Variospan à 1, 4, 8 têtes
Matériau Polyéthylène